Få mere at vide
Invitrogen™ Drosophila S2-celler i Schneiders medium
Beskrivelse
GibcoDrosophila S2-celler bruges til heterolog proteinekspression i DrosophilaM- ekspressionssystemet (DES™ ). Mange træk ved S2-cellelinjen tyder på, at den er afledt af en makrofag-lignende afstamning. S2-celler vokser ved stuetemperatur i omgivende CO 2 som et løst, semi-adhærent monolag i vævskulturkolber og i suspension i spinnere og rystekolber.
- Ekspression af protein forbigående eller gennem generering af stabile cellelinjer
- Kvalitets- og ydeevnetest
Cellekultur, Drosophila S2 cellekultur, insektcellekultur, insektekspression, insektekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: Flydende nitrogen (dampfase) Forsendelsesbetingelser: Frosset |
| Cellelinje | S2 (Schneider 2) |
| Celletype | Insektceller |
| Arter | Drosophila |
| Produkttype | Drosophila S2-celler |
| Mængde | 1 ml |
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.