Få mere at vide
Invitrogen™ Human Cot-1 DNA™ - Fluorometrisk QC
Beskrivelse
Indeholder
Human Cot-1 DNA™ -Fluorometrisk QC leveres med 1 mg/ml i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA.
Human Cot-1 DNA-fluorometrisk QC er placenta DNA overvejende 50 til 300 bp i størrelse og beriget til gentagne DNA-sekvenser, såsom Alu- og Kpn -familiemedlemmerne (1,2). Kvantificering Cot-1 DNA™ ved fluorometri giver mere nøjagtige koncentrationsdata for produkter med højere molekylvægt, hvilket gør det gavnligt for visse genomisk-baserede array-eksperimenter, såsom array CGH ved hjælp af BAC arrays. Human Cot-1 DNA™ -Fluorometrisk QC undertrykker udbredte gentagne elementer under hybridisering, hvilket forbedrer resultaterne.
Array CGH, celleanalyse, cellulær billeddannelse, chip-på-chip, kromatinbiologi, fluorescens in situ-hybridisering, genekspressionsanalyse og genotypning, genotyping og genomisk profilering, in situ hybridisering (ISH), mikroarray-analyse, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | DNA QC |
| Indhold og opbevaring | Human Cot-1 DNA™ -Fluorometrisk QC leveres med 1 mg/ml i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA. Opbevares ved -20 °C. Garanteret holdbar i 12 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Reagenstype | Cot-1 DNA |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Arter | ADN |
| Produktlinje | Cot-1 DNA |
| Til brug med (applikation) | Bloker ikke-specifik hybridisering |
| Mængde | 1 mg |