Få mere at vide
Invitrogen™ Homozygot diploid komplet sæt
Artikelnummer. 10410065
Skift visning
Homozygot diploid komplet sæt
Artikelnummer.
10410065 Homozygot diploid komplet sæt
1 options
Artikelnummer. 10410065 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 95401.H1R3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Gærsletningsbibliotek skabt af et samarbejde mellem otte nordamerikanske og otte europæiske laboratorier, der består af Saccharomyces Genome Deletion Project
Hver gærdeletionsklon leveres som en stikkultur i gærpeptondextrose (YPD) agar indeholdende Geneticin™ (G418).
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Biblioteker Gærsletningsbibliotek skabt af et samarbejde mellem otte nordamerikanske og otte europæiske laboratorier, der består af Saccharomyces Genome Deletion Project
Kultur Type Stikkultur i gær pepton dextrose (YPD) agar indeholdende Geneticin™ (G418)