Få mere at vide
Gibco™ High Five™ Celler i Express Five™ Medium
Beskrivelse
Indeholder
High Five frosne celler, Express Five Serumfrit medium, glutamin, 100X
High Five Celler (BTI-TN-5B1-4) er et klonalt isolat afledt af den parentale Trichopulsia ni- cellelinje (kållooper-ovarie). High Five Insektceller er tilpasset til serumfri kultur i Express FiveSFM for maksimal cellevækst og rekombinant genekspression.
- Rekombinant proteinekspression fra en række forskellige ekspressionssystemer
- Op til ti gange stigning i udskilt proteinekspression sammenlignet med Sf9-celler
- God vækst i adhærent eller suspensionskultur
- Kvalitets- og ydeevnetest
Rekombinant proteinekspression fra en række forskellige ekspressionssystemer Høje niveauer af proteinekspression i High Five celler kan fås ved at bruge enten BaculoDirect™ Baculovirus Expression System, den Bac-to-Bac™ Baculovirus Expression System, eller InsectDirect™ Udtrykssystem. Op til ti gange stigning i udskilt proteinekspression sammenlignet med Sf9-cellerHigh Five celler er det bedste valg til ekspression af udskilt protein i insektceller. De udtrykker konsekvent 5 –10 gange mere protein end Sf9-celler. God vækst i adhærent eller suspensionskulturHigh Five ™ celler optøs til vedhæftende kultur og danner et uregelmæssigt monolag med plaques, der kan være vanskelige at isolere. Protokoller for adhærent vækst kan findes i Express FiveSFM er tilgængelige i produktmanualen. High Five celler kan tilpasses til suspensionskultur. Kvalitets- og ydeevnetest Hvert parti High Five celler testes for cellevækst og levedygtighed efter gendannelse fra kryokonservering. Derudover er Master Seed Bank blevet testet for kontaminering af bakterier, gær, mycoplasma og virus og er blevet karakteriseret ved isozym- og karyotypeanalyse.
Bioproduktion, cellekultur, High Five™ Cellekultur, insektcellekultur, insektekspression, insektekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, viral vaccineproduktion
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | High Five Frosne celler: • Opbevaringsbetingelser: flydende nitrogen (dampfase) Express Five Serumfrit medium: • Opbevaringsbetingelser: 2 °–8 °C •Beskyt mod let L-glutamin, 100X: • Opbevaringsforhold: -5 til -20 C °Beskyttes •mod lys |
| Cellelinje | High Five |
| Celletype | Insektceller |
| Arter | Trichoplusia ni |
| Medieanbefaling | Express Five™ SFM (serumfrie medier) |
| Antal celler | 3 x 106 celler |
| Produktlinje | High Five |
| Produkttype | High Five Celler |
| Mængde | 3 x 106 celler |
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.