Få mere at vide
Invitrogen™ Høj DNA-massestige
Beskrivelse
Indeholder
Stige med høj DNA-masse leveres ved 520 ng/μ4 L i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA Volumen: 200 μL; Til 50 ansøgninger
High DNA Mass Ladder består af en ækvimolær blanding af seks stumpendede DNA-fragmenter på 10, 6, 4, 3, 2 og 1 Kb. Elektroforese af 4 μL af High DNA Mass Ladder resulterer i bånd, der indeholder henholdsvis 200, 120, 80, 60, 40 og 20 ng (520 ng i alt) DNA. Kompatibel med agarosegeler. Indeholder tartrazin, xylencyanol.
- Mindre affald, bæredygtig emballage
Akrylamidgelelektroforese, agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •200 μL høj DNA-massestige • 1 mL10X BlueJuice Gel Loading Buffer Opbevares ved -20 °C. |
| Koncentration | 0,13μ g/μ L |
| Gel Type | Agarose |
| Produkttype | Høj DNA-massestige |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Prøveindlæsningsvolumen | 1 mL |
| Størrelsesområde | 1000 til 10000 bp |
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Gel kompatibilitet | Agarosegel |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Vis mere |