Få mere at vide
Invitrogen™ GeneRacer™ Kit med SuperScript™ III RT og TOPO TA Cloning™ Kit til sekvensering
Artikelnummer. 10093232
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10093232 1 sæt 5ml
1 options
Artikelnummer. 10093232 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L150201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10540.00 DKK
    10223.65 DKK / 5ml
    Spare 316.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Sikrer amplifikation af kun fuldlængde transskriptioner via eliminering af trunkerede meddelelser fra amplifikationsprocessen
De GeneRacer Kit tilvejebringer en metode til at opnå fuldlængde 5'- og 3'-ender af cDNA under anvendelse af kendt cDNA-sekvens fra udtrykte sekvensmærker (EST'er), subtraheret cDNA, differentiel visning eller biblioteksscreening. RACE PCR-produkter kan hurtigt og nemt klones ved hjælp af enten Zero Blunt TOPO PCR-kloningskit til sekventering (stumpende PCR-produkter) eller TOPO TA Cloning til Sequencing Kit (PCR-produkter med 3' A-udhæng). Ved at bruge de tilvejebragte protokoller kan cDNA-enderne af sjældne (30 kopier/celle) og lange (9 kb) transkripter amplificeres og sekventeres startende fra 1 μg totalt RNA.
  • Generer cDNA fra transkripter med en længde på mindst 10 kb
  • Få fuldlængde 5'-enden af sjældne transkriptioner med færre end 30 kopier pr. celle
  • Klon 5'- og 3'-ender i fuld længde for at konstruere komplet cDNA-sekvens
Kloning, PCR og realtids-PCR, omvendt transkription, cDNA-biblioteker og bibliotekskonstruktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Kloningsmetode TOPO TA
Indhold og opbevaring Gem hvert modul som angivet:
GeneRacer™ Modul (-°20 C):
• 2x 1,5 ml sterilt vand
• 24μ l RNaseOut™
• 6μ l hver kalve intestinal fosfatase (CIP), CIP buffer, tobakssyre pyrophosphatase (TAP), 10X TAP buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA-ligasebuffer og 10 mM ATP
• 6x 250 ng GeneRacer™ RNA Oligo
• 2x 1 ml Phenol/Chloroform
• 36μ l Muslingeglykogen
• 200μ l Natriumacetat (3 M)
• 225μ l hver GeneRacer™ 5′ Primer, 5′ Nested Primer, 3′ Primer og 3′ Indlejret Primer
• 20μ l Kontrol HeLa Total RNA (500 ng/μ l)
• 15μ l hver kontrolprimer A og kontrolprimer B.1
SuperScript™ III RT-modul (-20 °C)
• 6μ l SuperScript™ III Omvendt Transcriptase (200 U/μ l)
• 24μ l 5X First Strand Buffer
• 15μ l DTT (0,1 M)
• 6μ l RNaseH (2 U/μ l)
• 6μ l Tilfældige primere (100 ng/μ l)
• 6μ l GeneRacer™ Oligo dT Primer (900 ng/μ l)
• 6μ l dNTP-mix (10 mM hver)
10 S.N.A.P.™ Kolonner (stuetemperatur)
TOPO TA Cloning™ Sæt til sekvensering (-20 °C)
• Tilstrækkelige reagenser og en Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli (opbevares ved -80 °C) til at klone 10 GeneRacer™ PCR-produkter; GeneRacer Modul (-°20 C), SuperScript III RT-modul (-°20 C), Kompetent E. coli (opbevares ved -°80 C), S.N.A.P. Kolonner (stuetemperatur), TOPO TA Cloning Sæt til sekvensering (-20 °C)
Format Sæt
Til brug med (applikation) Revers transkription
Inkluderer GeneRacer Modul: 2 x 1,5 ml sterilt vand, μ24 L RNaseOut, μ6 L hver kalvetarm-phosphatase (CIP), CIP-buffer, tobakssyrepyrophosphatase (TAP), 10X TAP-buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA-ligasebuffer og 10 mM ATP , 6 x 250 ng GeneRacer RNA Oligo , 2 x 1 ml phenol/chloroform, μ36 l muslingeglykogen, 200 μl natriumacetat (3M ), 225 μl hver GeneRacer 5' Primer, 5' Nested Primer, 3' Primer og 3' Nested Primer, 20 μL kontrol HeLa Total RNA (500ng/μ L), μ15 L hver kontrolprimer A og kontrolprimer B.1; SuperScript III RT-modul: 6 μL SuperScript III omvendt Transcriptase (200U/μ L), 24 μL 5X First Strand Buffer, 15 μL DTT (0,1 M), 6 μL RNaseH (2U/μ L), 6 μL tilfældige primere (100ng/μ L), 6 μL GeneRacer Oligo dT Primer (900ng/μ L), 6 μL dNTP-blanding (10 mM hver), 10 S.N.A.P. kolonner, TOPO TA Cloning Kit til sekventering (-20 °C), Tilstrækkelige reagenser og One Shot TOP10 Kemisk kompetent E. coli
Produktlinje GeneRacer, SuperScript, TA Cloning, TOPO
Produkttype Kloningssæt
Mængde 1 sæt
Vektor pCR4-TOPO TA