Få mere at vide
Invitrogen™ GeneRacer™ Kit med SuperScript™ III RT og Zero Blunt™ TOPO™ PCR-kloningskit til sekventering
Beskrivelse
De GeneRacer Kit er tilgængeligt med SuperScriptIII Reverse Transcriptase (RT) til forbedret amplifikation af 5'-enden i fuld længde fra langt og komplekst mRNA. RNase H-delen af SuperScriptIII RT er blevet muteret for at undgå spaltning af mRNA under cDNA-syntese. Dette øger størrelsen og udbyttet af cDNA. SuperScriptIII RT er mere termostabil end vildtype RT'er. Dette muliggør omvendt transkription ved højere temperaturer, afslappende sekundær struktur af komplekse skabeloner og tillader cDNA-syntese at gå til afslutning.
- Genererer cDNA fra transkripter med en længde på mindst 10 kb
- Få 5'-enden i fuld længde af sjældne transskriptioner med færre end 30 kopier pr. celle
- Klon 5'- og 3'-enderne i fuld længde for at konstruere komplet cDNA-sekvens
Kloning, PCR og realtids-PCR, omvendt transkription, cDNA-biblioteker og bibliotekskonstruktion
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterie- eller gærstamme | TOP10 |
| Kloningsmetode | Zero Blunt TOPO |
| Indhold og opbevaring | hver GeneRacer™ Sættet indeholder GeneRacer™ boks, en RT-boks, S.N.A.P.™ kolonner og en TOPO™ Kloningssæt. De GeneRacer™ og RT-boksen indeholder tilstrækkelige reagenser til fem cDNA-reaktioner plus en kontrolreaktion og primere til 50 PCR-reaktioner. Inkluderet i GeneRacer™ boksen er enzymerne CIP, TAP, T4 RNA-ligase og deres buffere GeneRacer™ RNA Oligo (foruddelt og lyofiliseret), GeneRacer™ Primere og indlejrede primere, RNaseOUT™ Rekombinant ribonukleasehæmmer, phenol/chloroform, muslingeglykogen, sterilt vand og kontroller. Opbevares ved -20 °C. De SuperScript™ III RT boks medfølger SuperScript™ III RT, 5X førstestrengsbuffer, DTT, RNase H, tilfældige primere, den GeneRacer™ Oligo dT Primer og dNTP mix. Opbevares ved -20 °C. Den klonede AMV RT-boks inkluderer klonet AMV RT, 5X RT-buffer, tilfældige primere, GeneRacer™ Oligo dT Primer og dNTP mix. Opbevares ved -80 °C. En separat pose indeholder ti S.N.A.P.™ gelrensningssøjler til gelrensende PCR-produkter. Opbevares ved stuetemperatur. 10-reaktionen TOPO™ Kloningskit til sekvensering indeholder to kasser. Opbevar TOPO™ Kloningsboks ved -20 °C. Opbevar den kompetente E. coli- boks ved -70 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Format | Sæt |
| Til brug med (applikation) | Revers transkription |
| Inkluderer | hver GeneRacer Sættet indeholder GeneRacer boks, en RT-boks, S.N.A.P. kolonner og en TOPO Kloningssæt. De GeneRacer og RT-boksen indeholder tilstrækkelige reagenser til fem cDNA-reaktioner plus en kontrolreaktion og primere til 50 PCR-reaktioner. Inkluderet i GeneRacer boksen er enzymerne CIP, TAP, T4 RNA-ligase og deres buffere GeneRacer RNA Oligo (for-alikvoteret og frysetørret), GeneRacer Primere og indlejrede primere, RNaseOUT Rekombinant ribonukleasehæmmer, phenol/chloroform, muslingeglykogen, sterilt vand og kontroller. SuperScript III RT-boksen indeholder SuperScript III RT, 5X førstestrengsbuffer, DTT, RNase H, tilfældige primere, GeneRacer Oligo dT Primer og dNTP mix. Den klonede AMV RT-boks inkluderer klonet AMV RT, 5X RT-buffer, tilfældige primere, GeneRacer Oligo dT Primer og dNTP mix. En separat pose indeholder ti S.N.A.P. gelrensningssøjler til gelrensende PCR-produkter. Opbevares ved stuetemperatur. 10-reaktionen TOPO Kloningskit til sekvensering indeholder to kasser. Kompetent E. coli . |
| Produktlinje | GeneRacer, SuperScript, TOPO, Zero Blunt |
| Produkttype | Kloningssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Vektor | pCR4Blunt-TOPO |