Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ Vektorkonverteringssystem med en Shot™ccdB overlevelsesceller
Beschreibung
Beinhaltet
Gateway læserammekassetter A, B og C.1, pENTR™ -gus positiv kontrol og ccdB overlevelsesceller.
- Gateway-kassette, der indeholder attR -rekombinationssteder, der flankerer ccd B-genet (1) og chloramphenicol-resistensgenet, klones stumpende ind i multiple kloningssteder af enhver vektor ccdB
- Survival 2 kompetente celler tillader udbredelse af Gateway-vektorer indeholdende ccd B-gen
- Tre kassetter til at konstruere en destinationsvektor i korrekt læseramme; Hver kassette har et unikt restriktionssted for nemt at skelne mellem kassetter og skærm for korrekt orientering
Kloning,Gateway-kloning,Gateway-vektorkonverteringssystemer
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Vektorkonverteringssystem |
| Indhold og opbevaring | De Gateway™ Vector Conversion System indeholder Gateway™ Læserammekassetter A, B og C.1, pENTR™ -gus positiv kontrol, og en Shot™ccdB overlevelsesceller. Opbevar DNA ved -20 °C og kompetente celler ved -80 °C. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Kloramfenikol (CmR) |
| Bakterie- eller gærstamme | ccdB Survival™ 2 |
| Kloningsmetode | Gateway |
| Mængde | 1 sæt |
| Produktlinje | Et enkelt skud |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?