Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ pYES-DEST52 vektor
Mængde:
6μ g
Pakningsstørrelse:
6µg
Beskrivelse
Indeholder
pYES2-DEST52 Gateway-destinationsvektoren leveres supercoilet og lyofiliseret.
- Som en del af YESVector Collection bærer pYES2-DEST52 promotor- og enhancersekvenser fra GAL1- genet til reguleret ekspression i S.cerevisia
- 2μ replikationsoprindelse til vedligeholdelse af høj kopi
- Gen til auxotrofisk selektion på økonomisk minimalt medium
- C-terminal V5 epitop og polyhistidin(6xHis) tags til effektiv påvisning og oprensning
- tR-steder til effektiv rekombination med enhver ved tL-flankeret gateway-indgangsvektor
Kloning, gatewaykloning, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, S. cerevisiae ekspressionssystemer, gærekspression
Tekniske data
Tekniske data
| Promotor | GAL1 |
| Produkttype | Gateway System Destinationsudtryksvektor |
| Indhold og opbevaring | pYES2-DEST52 Gateway™ destinationsvektor er tilvejebragt supercoiled og lyofiliseret. Opbevares ved -20 °C. Vektoren er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR) |
| Protein tag | Hans tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetode | Gateway |
| Mængde | 6μ g |
| Vektor | ja, pDEST |
| Produktlinje | Gateway |