Få mere at vide
Invitrogen™ pTrcHis A, B,& C Bakterieekspressionsvektorer
Artikelnummer. 10286632
Skift visning
Mængde:
20μ g
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10286632 20μ g 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10286632 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V36020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9120.00 DKK
    7843.20 DKK / 1 sæt
    Spare 1276.80 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder
Alle vektorer er tilvejebragt i suspension. EN TOP10E. coli- stik og positiv ekspressionskontrol er også tilvejebragt.
Tilbyder forbedret translationsinitiering og ekspression på højt niveau i E. coli
  • Disse vektorer har reguleret transskription på højt niveau fra trc- promotoren
  • Forbedret translationseffektivitet af eukaryote gener i E. coli
  • lac O-operatoren og lac Iq-repressorgenet til transkriptionel regulering i enhver E. coli- stamme
  • Denne særlige vektor tilbyder N-terminal polyhistidin (6xHis) tag til hurtig oprensning med nikkelchelaterende harpiks og påvisning med et anti-HisG antistof
  • N-terminal Xpress epitop for nem detektion med en anti-Xpress antistof
  • Enterokinase-spaltningssted til fjernelse af fusionsmærke
Bakterieekspression, kloning, gatewaykloning, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerende middel IPTG
Promotor Trc, lacO
Produkttype Bakteriel udtryksvektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Indhold og opbevaring Alle vektorer er tilvejebragt i suspension. EN TOP10E. coli- stik og positiv ekspressionskontrol er også tilvejebragt. Opbevar vektorer ved -20 °C. Opbevar stab ved stuetemperatur. Vektoren er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt.
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Spaltning EK (Enterokinase) genkendelsessted
Protein tag Thioredoxin
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 20μ g
Vektor pTrc