Få mere at vide
Invitrogen™ pLenti6.2-GW/EmGFP ekspressionskontrolvektor
Beskrivelse
Indeholder
pLenti6.2-GW/EmGFP vektor: 20 μg kontrolvektor leveres i opløsning som 40 L μ0,5 g/μμ L i 10 mM Tris HCI, –1 mM EDTA, pH 8,0.
- Også en titerkontrol til at producere en EmGFP-udtrykkende lentivirusstam og en transduktionskontrol efter transduktion i både delende og ikke-delende pattedyrceller
- Dette er ikke en kloningsvektor
- Human cytomegalovirus (CMV) øjeblikkelig tidlig promotor til at kontrollere højt niveau ekspression af EmGFP
- PKG-promoter til ekspression af Blasticidin-selektionsmarkør
Celleanalyse, cellebaserede reporterassays, cellulær billeddannelse, kloning, konstitutiv ekspression, enzym- og proteinaktivitetsassays, fluorescerende protein (f.eks. GFP) assays, fluorescerende proteinassays (GFP), gatewaykloning, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolation og analyse af gener, reportergenafgivelse, analyse af virusgener
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveringstype | Lentiviral |
| Promotor | CMV |
| Produkttype | Lentiviral udtryksvektor |
| Reporter Gene | GFP (EmGFP) |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Blasticidin |
| Indhold og opbevaring | pLenti6.2-GW ⁄EmGFP vektor: 20μ g kontrolvektor leveres i opløsning som 40μ l på 0,5μ g l ⁄μi 10 mM Tris HCI, –1 mM EDTA, pH 8,0. Opbevar kl– 20 °C. |
| Udvælgelsesmarkør Promoter | PGK-arrangør |
| Protein tag | Umærket |
| Kloningsmetode | Gateway |
| Vis mere |