Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ pDONR™ /Zeo Vector
Beskrivelse
Indeholder
6 μg pDONR/Zeo-vektor, lyofiliseret i TE-buffer, pH 8,0; 1,25 ml Zeocin . Zeocin leveres som en 100 mg/ml opløsning i deioniseret, sterilt vand.
- Designet til at skabe entry klon efter PCR med att B-modificerede brugerdefinerede primere
- Med entry klon, rekombiner gen af interesse i forskellige ekspressionsvektorer tilpasset til brug i Gateway-teknologi
- PCR-produkt er retningsbestemt klonet med typisk effektivitet> 99 %
- pDONR/Zeo-vektor har pUC-oprindelse for høje plasmidudbytter og universelle M13-sekventeringssteder for nem brug
Kloning, Gateway-kloning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gateway System Destinationsudtryksvektor |
| Indhold og opbevaring | 6μ g pDONR™ /Zeo-vektor, lyofiliseret i TE-buffer, pH 8,0. pDONR™ /Zeo leveres også med 1,25 ml Zeocin™ . Zeocin™ leveres som en 100 mg/ml opløsning i deioniseret, sterilt vand. Gem pDONR efter modtagelsen™ /Zeo vektor ved -20 °C og Zeocin™ ved -20 C, °beskyttet mod lys. |
| Kloningsmetode | Gateway |
| Mængde | 6μ g |
| Vektor | pDONR |
| Produktlinje | Gateway, pDONR |