Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ pDEST ™15 vektor
Artikelnummer. 11558666
Skift visning
Mængde:
6μ g
Pakningsstørrelse:
6µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11558666 6μ g 6µg
1 options
Artikelnummer. 11558666 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11802014
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Indeholder
Alle destinationsvektorer leveres lyofiliseret og supercoiled.
Kræver
Gateway-indgangsklon, Gateway LR Clonase™ enzymblanding og reaktionsbuffer.
Destinationsvektorer til ekspression i E. coli- , insekt-, gær- eller pattedyrceller såvel som til produktion af naturligt protein eller N- eller C-terminale fusionsproteiner
  • Destinationsvektorer har attR -steder til rekombination med et hvilket som helst attL -flankeret fragment, uanset om det er entry klon eller UltimateRF Clone
Bakterieekspression, kloning, gatewaykloning, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Promotor T7
Produkttype Udtryksvektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Indhold og opbevaring Alle destinationsvektorer leveres lyofiliseret og supercoiled.
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Protein tag GST Tag
Kloningsmetode Gateway
Mængde 6μ g
Vektor pDEST, Gateway T7 vektorer
Produktlinje Gateway