Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ pDEST ™14 vektor
Mængde:
6μ g
Pakningsstørrelse:
6µg
Beskrivelse
Indeholder
Alle destinationsvektorer leveres lyofiliseret og supercoiled.
Kræver
Gateway-indgangsklon, Gateway LR Clonase™ enzymblanding og reaktionsbuffer.
- Destinationsvektorer har attR -steder til rekombination med et hvilket som helst attL -flankeret fragment, uanset om det er entry klon eller UltimateRF Clone
Bakterieekspression, kloning, gatewaykloning, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Promotor | T7 |
| Produkttype | Udtryksvektor |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Ingen |
| Indhold og opbevaring | Alle destinationsvektorer leveres lyofiliseret og supercoiled. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR) |
| Protein tag | Umærket |
| Kloningsmetode | Gateway |
| Mængde | 6μ g |
| Vektor | pDEST, Gateway T7 vektorer |
| Vis mere |