Få mere at vide
Invitrogen™ pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Sæt med en Shot™ Mach1™ -T1 RE. coli
Artikelnummer. 10286662
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10286662 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10286662 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K252020
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
TOPO-tilpasset, brugsklar pCR8/GW/TOPO-vektor, dNTP'er, Salt Solution, Sterilt Vand, Gateway Forward og Reverse Sequencing Primere, Kontrolskabelon og PCR-primere, Mach1-T1R kemisk kompetent E. coli, SOC medium og et pUC19 kontrolplasmid.
Leverer hurtig, effektiv og pålidelig kloning i forskellige destinationsvektorer til mange forskellige applikationer
  • Hurtigt, 5 minutter TOPO TA Cloning leverer 95% rekombinanter
  • 3'-T udhæng forenkler kloning af Taq-amplificerede PCR-produkter
  • Hurtigt voksende MachI celler forkorter kloningstiden
  • Sekventering af primersteder placeret tæt på kloningsindsættelsesstedet, så sekvenser mere insert, mindre vektor første gang
  • Spectinomycinresistensgen til robust selektion i E. coli
  • EcoR I-steder, der flankerer PCR-produktindsættelsessted for nem udskæring af indsatser
Kloning, Gateway-kloning, PCR-kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kloningsmetode TOPO™ med Gateway™
Indhold og opbevaring De pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Sættet indeholder TOPO™ -tilpasset, klar til brug pCR™8/GW/TOPO™ Vektor, dNTP'er, Saltopløsning, Sterilt Vand, Gateway Forward og Reverse Sequencing Primere, Kontrolskabelon og PCR Primere, One Shot™ Mach1™ -T1R Kemisk Kompetent E. coli, SOC medium og et pUC19 kontrolplasmid. Gem den ene Shot™ E. coli ved -80 °C. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje Et enkelt skud
Produkttype TA Cloning Kit
Mængde 20 reaktioner
Vektor pCR