Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ pcDNA™ -DEST47 vektor
Artikelnummer. 11538696
Skift visning
Mængde:
6μ g
Pakningsstørrelse:
6µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11538696 6μ g 6µg
1 options
Artikelnummer. 11538696 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12281010
Indeholder
Alle destinationsvektorer leveres lyofiliseret og supercoiled.
Kræver
Gateway-indgangsklon, passende Gateway LR Clonase™ enzymblanding og reaktionsbuffer.
Designet til højniveau, konstitutiv ekspression i forskellige pattedyrcellelinjer
  • C-terminal cyklus 3 GFP-tag til hurtig påvisning af rekombinant protein
  • Cytomegalovirus (CMV) promotor til ekspression på højt niveau
  • att R-steder til Gateway-kloning, hvilket muliggør rekombination med att L-flankerede fragmenter
  • Neomycinresistensgen til stabil selektion
  • Ampicillinresistensgen og pUC-oprindelse til selektion og vedligeholdelse i E. Coli
Kloning, konstitutivt udtryk, gatewaykloning, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Transfektion
Promotor CMV
Produkttype Gateway System Destinationsudtryksvektor
Reporter Gene GFP (cyklus 3)
Udvælgelsesagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Indhold og opbevaring Alle destinationsvektorer leveres lyofiliseret og supercoiled.
Protein tag GFP (cyklus 3)
Kloningsmetode Gateway
Mængde 6μ g
Vektor pDEST, pcDNA
Produktlinje Gateway, pDEST
Til brug med (applikation) Konstitutivt udtryk