Få mere at vide
Invitrogen™ PCR kloningssystem med Gateway™ Teknologi med pDONR™ /Zeo& OmniMAX 2 ™kompetente celler
Beskrivelse
Indeholder
Gateway BP Clonase II enzymblanding og reaktionsbuffer, Gateway pDONR;221 eller pDONR;/Zeo vektor, M13 sekventeringsprimere, PEG/Mg 2+ opløsning, proteinase K, pEXP7-tet positiv kontrol og OmniMAX2 Competent Cells.
- Designet til at skabe entry klon efter PCR med att B-modificerede brugerdefinerede primere
- Med entry klon, rekombiner gen af interesse i forskellige ekspressionsvektorer tilpasset til brug i Gateway-teknologi
- PCR-produkt er retningsbestemt klonet med typisk effektivitet> 99 %
- Hurtig, effektiv, retningsbestemt kloning af PCR-produkter
- Alsidighed til at bruge ethvert amplifikationsenzym
- Kloning uden behov for restriktionsendonukleaser eller ligase
- Udvælgelse af indgangskloner med kanamycin eller Zeocin™
- Derudover er pDONR221 og pDONR™ /Zeo-vektorer har en pUC-original for høje plasmidudbytter og universelle M13-sekventeringssteder for nem brug
Kloning, Gateway-kloning
Tekniske data
Tekniske data
| Kloningsmetode | Gateway™ |
| Indhold og opbevaring | PCR-kloningssættet med Gateway™ Teknologi omfatter Gateway™ BP Clonase™ II enzymblanding og reaktionsbuffer, Gateway™ pDONR 221 eller ™pDONR™ /Zeo vektor, M13 sekventeringsprimere, PEG/Mg 2+ opløsning, proteinase K, pEXP7-tet positiv kontrol og One Shot™ OmniMAX 2 ™kompetente celler. Opbevar kompetente celler og enzymblanding ved -80 °C. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. |
| Produktlinje | Gateway , OmniMAX , pDONR |
| Produkttype | PCR kloningssystem |
| Mængde | 20 reaktioner |
| Vektor | pDONR |