Få mere at vide
Invitrogen™ Champion™ pET300/NT-DEST og pET301/CT-DEST Gateway™ Vektorsæt
Artikelnummer. 10526573
Skift visning
Mængde:
6μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10526573 6μ g Hver
1 options
Artikelnummer. 10526573 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K630001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5320.00 DKK
    4575.20 DKK / 6µg
    Spare 744.80 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Designet til hurtig kloning med Gateway entry klon og efterfølgende højniveau prokaryot ekspression kontrolleret af stærk bakteriofag T7 promotor
  • Ud over T7-promotoren indeholder hver vektor kun nødvendige funktionelle elementer og N- eller C-terminal 6xHis-tag (henholdsvis pET300/NT-DEST og pET301/CT-DEST) til bekvem oprensning og detektion
  • Vektorsættet er fremragende til strukturelle biologer, der ønsker ingen eller minimale ændringer af deres protein af interesse
Bakterieekspression, bioproduktion, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerende middel IPTG
Promotor T7
Produkttype DNA-kloningsvektorsæt
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Protein tag Hans tag (6x)
Kloningsmetode Gateway
Mængde 6μ g
Vektor kæledyr, pDEST
Produktlinje Mester, Gateway