Få mere at vide
Invitrogen™ β-Gal farvningssæt
Artikelnummer. 10247282
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10247282 1 sæt 5ml
1 options
Artikelnummer. 10247282 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K146501
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
Tilstrækkelige reagenser til at farve halvtreds 60 mM plader. Sættet indeholder 10X PBS (phosphatbufret saltvand), X-gal, farveopløsning A, B og C, 10X fikseringsopløsning og 10 μg pcDNA 3.1/His/ la cZ kontrolvektor.
Bestem procentdelen af transficerede celler, der udtrykker la cZ
  • la cZ er bakterielt gen, der ofte bruges som reporterkonstruktion i eukaryote transfektionseksperimenter
  • Genprodukt af la cZ,β -galactosidase, er resistent over for proteolyse i cellulære lysater, og dets aktivitet kan let analyseres
  • β-galactosidase katalyserer hydrolyse af X-gal og producerer en blå farve, der let kan visualiseres under mikroskop
  • Kolorimetrisk detektion
Beta-galactosidase-assays/enzym- og proteinaktivitetsassays/proteiner, ekspression, isolering og analyse/rapporterassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Deβ -Gal-farvningssættet indeholder tilstrækkelige reagenser til at farve halvtreds 60 mm plader. Sættet indeholder 10X PBS (phosphatbufret saltvand), X-gal, farveopløsning A, B og C, 10X fikseringsopløsning og 10μ g af pcDNA™ 3.1/His/ la cZ kontrolvektor. Opbevar 10X PBS ved stuetemperatur. Alle andre komponenter skal opbevares ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Assay β-Gal (lacZ) assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype Beta-Gal farvesæt
Substrater X-Gal
Mængde 1 sæt
Mål Beta-galactosidase