Få mere at vide
Invitrogen™ β-Gal Assay Kit
Artikelnummer. 10093072
Skift visning
Mængde:
80 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10093072 80 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 10093072 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K145501
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
10X PBS (phosphatbufret saltvand), lyseringsbuffer, spaltningsbuffer,β -mercaptoethanol, ONPG, stopbuffer.
Giver reagenser, der kræves til hurtigt at måle niveauer af aktivβ -galactosidase udtrykt i celler transficeret med plasmider, der udtrykker lacZ -genet
  • lacZ er bakterielt gen, der ofte bruges som reporterkonstruktion i eukaryote transfektionseksperimenter
  • Genprodukt af lac Z,β -galactosidase, er resistent over for proteolyse i cellulære lysater, og dets aktivitet kan let analyseres
  • β-galactosidase katalyserer hydrolyse afβ -galactosidase såsom ortho-nitrophenyl-D-galactopyranosid (ONPG)
  • Hydrolyse af ONPG til ONP anion producerer lys gul farve med maksimal absorbans ved 420 nm, der kan kvantificeres ved hjælp af spektrofotometer
  • 10,7 genekspression
  • Kolorimetrisk detektion
Beta-galactosidaseassays, enzym- og proteinaktivitetsassays, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Deβ -Gal Assay Kit indeholder 10X PBS (phosphatbufret saltvand), lyseringsbuffer, spaltningsbuffer,β -mercaptoethanol, ONPG, stopbuffer. Opbevar ONPG ved -20 °C. Alle andre komponenter opbevares enten ved stuetemperatur eller +4 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Assay β-Gal (lacZ) assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype Beta-Gal Assay Kit
Substrater ONPG
Mængde 80 mL
Mål Beta-galactosidase