Få mere at vide
Invitrogen™ FreeStyle™ MAKS CHO Udtrykssystem
Artikelnummer. 10290283
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10290283 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10290283 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K900020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtig og højudbytte pattedyrsproteinproduktion
FreeStyle MAX Reagent er et nyt kationisk lipidbaseret reagens designet til at transficere FreeStyle-celler med høj effektivitet. FreeStyle MAX Expression System kombinerer GIBCO™ FreeStyle Media, FreeStyle MAX Reagent og enten FreeStyle CHO-S celler eller FreeStyle 293-celler. Det eneste udstyr, der kræves for at bruge FreeStyle MAX-systemet, er en CO 2 -inkubator og en platformsryster med rystekolber eller en spinnerkultur.
  • Nem, hurtig protokol til transient transfektion af CHO og 293 celler i suspensionskulturer
  • Funktionelle proteiner (op til milligram mængder) med alle post-translationelle modifikationer produceret på en uge
  • Forenklet nedstrøms oprensning af udskilte proteiner med FreeStyle serumfrit medium
  • Enkel protokol til opskalering af produktion
  • Erstat tidskrævende stabil cellelinjegenerering med storstilet funktionel proteinproduktion på en uge
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrsekspression, pattedyrproteinproduktion, plasmidtransfektion, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, transfektion, transient proteinproduktion og high-throughput screening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje FreeStyle™ CHO-S Celler
Klassifikation Fri for dyr, serumfri
Indhold og opbevaring Opbevar FreeStyle-celler i flydende nitrogen. Opbevar FreeStyle MAX Reagent ved 2 –8 °C. Store FreeStyle CHO Expression Medium, FreeStyle 293 Expression Medium og OptiPRO SFM ved 2 –8 °C i mørke. Opbevar pCMV SPORT ved -20 °C. Stabilitet er garanteret i 6 måneder under de anbefalede opbevaringsforhold. Se venligst manualen for yderligere opbevaringsinformation.
Leveringstype Transfektion
Kultur Type Suspensionscellekultur
Celletype CHO
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
Udtrykssystem Pattedyr
Til brug med (applikation) Proteinekspression
Nøglefunktioner Proteinproduktion
Produktlinje Freestyle
Produkttype Udtrykssystem
Mængde 1 sæt