Få mere at vide
Invitrogen™ FreeStyle™ MAX 293 Expression System
Beskrivelse
FreeStyle MAX Reagent er et nyt kationisk lipidbaseret reagens designet til at transficere FreeStyle-celler med høj effektivitet. FreeStyle MAX Expression System kombinerer GIBCO™ FreeStyle Media, FreeStyle MAX Reagent og enten FreeStyle CHO-S celler eller FreeStyle 293-celler. Det eneste udstyr, der kræves for at bruge FreeStyle MAX System er en CO 2 inkubator og en platformsryster med rystekolber eller en spinnerkultur
FreeStyle MAX System giver :
- Nem, hurtig protokol til transient transfektion af CHO og 293 celler i suspensionskulturer
- Funktionelle proteiner (op til milligram mængder) med alle post-translationelle modifikationer produceret på en uge
- Forenklet nedstrøms oprensning af udskilte proteiner med FreeStyle serumfrit medium
- Enkel protokol til opskalering af produktion
- Erstat tidskrævende stabil cellelinjegenerering med storstilet funktionel proteinproduktion på en uge
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrsekspression, pattedyrproteinproduktion, plasmidtransfektion, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, transfektion, transient proteinproduktion og high-throughput screening
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | FreeStyle™ 293-F-celler |
| Klassifikation | Fri for dyr, serumfri |
| Indhold og opbevaring | Opbevar FreeStyle-celler i flydende nitrogen. Opbevar FreeStyle MAX Reagent ved 2 –8 °C. Store FreeStyle CHO Expression Medium, FreeStyle 293 Expression Medium og OptiPRO SFM ved 2 –8 °C i mørke. Opbevar pCMV SPORT ved -20 °C. Stabilitet er garanteret i 6 måneder under de anbefalede opbevaringsforhold. Se venligst manualen for yderligere opbevaringsinformation. |
| Leveringstype | Transfektion |
| Kultur Type | Suspensionscellekultur |
| Celletype | 293-afledte celler |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion, forbigående transfektion |
| Udtryksmekanisme | Cellebaseret ekspression |
| Udtrykssystem | Pattedyr |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspression |
| Vis mere |