Få mere at vide
Gibco™ FreeStyle™ 293-F celler
Beskrivelse
Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, lavt proteinindhold, reducerede vækstfaktorer, reduceret serum, xeno-fri. FreeStyle 293-F-cellelinjen er afledt af 293-cellelinjen og er beregnet til brug med FreeStyle MAX 293 Expression System eller FreeStyle 293 Expression System. FreeStyle 293-F-celler tilpasses til suspensionskultur i FreeStyle 293-ekspressionsmedium. Frosne celler leveres i og kan optøs direkte i FreeStyle 293 Expression Medium. FreeStyle 293-F-cellelinjen leveres i et hætteglas indeholdende 1 ml celler med 1 x 10 7 levedygtige celler/ml i 90 % FreeStyle 293-ekspressionsmedium og 10 % DMSO
Karakteristika for FreeStyle 293-F celler:
- Fremstillet fra lavpassage Master Cell Bank kulturer afledt af parentale 293-F celler, der blev genklonet ved begrænsende fortynding
- De 293 klonafledte kulturer holdes i serumfrie forhold i kun 30 til 35 totale passager
- Tilpasset til højdensitet, serumfri, suspensionsvækst og kan opretholdes i FreeStyle 293 Expression Medium
- Demonstrer høj transfektionseffektivitet med FreeStyle MAX-reagens
- Suspensionskulturer kan transficeres i FreeStyle 293 Expression Medium uden behov for at skifte medie
- Tillader transfektion af celler i store volumener
- Spændingsgrænse: 0,5-2,5kV
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrekspression, pattedyrekspressionscellelinjer, pattedyrproteinproduktion, plasmidtransfektion, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, transfektion
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | FreeStyle™ 293-F-celler |
| Indhold og opbevaring | 1 hætteglas med 1 x 107 celler. Opbevares i flydende nitrogen. |
| Celletype | 293-F |
| Arter | ADN |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspression og transfektion |
| Medietilpasning | FreeStyle™ 293 Udtryksmedium |
| Produktlinje | Freestyle |
| Produkttype | 293-F celle |
| Mængde | 1 ml |
| Systemtype | FreeStyle™ |