Få mere at vide
Invitrogen™ FreeStyle™ 293 Udtrykssystem
Beskrivelse
Indeholder
De FreeStyle™ 293 Expression System indeholder: 1L GIBCO FreeStyle 293-ekspressionsmedium, 1 x 10 7 FreeStyle 293-F-celler (frosset), 1mL 293fectin Transfektionsreagens, 100 ml Opti-MEM™ I til kompleks dannelse, 25 g μpCMV-SPORTβ -gal
- Kombinerer GIBCO™ FreeStyle 293 Expression Medium med 293fectin™ , en kationisk-lipid-formulering designet til at transficere suspension FreeStyle 293-F-celler med høj effektivitet
- FreeStyle 293-F celler og 293fectin er tilgængelige som en del af Expression System eller separat
- Kemisk defineret, proteinfrit medium specielt udviklet til evnen til at understøtte vækst og transfektion af 293-F-celler under kulturbetingelser af suspensionstype
- Komplet, brugsklart medium suppleret med animalsk frit GlutaMAX™ -I Supplement
- Sparer tid og omkostninger forbundet med tilpasning af cellekulturer til serumfrie forhold
Antistof& Cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrsekspression, pattedyrproteinproduktion, plasmidtransfektion, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolation& Analyse, Transfektion, Transient Protein Produktion& High-Throughput Screening
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | FreeStyle™ 293-F-celler |
| Klassifikation | Serumfri |
| Indhold og opbevaring | De FreeStyle™ 293 Expression System indeholder:
|
| Leveringstype | Transfektion |
| Kultur Type | Suspensionscellekultur |
| Celletype | 293-afledte celler |
| Koncentration | 1 x 10^7 celler/ml |
| Udtryksmekanisme | Cellebaseret ekspression |
| Udtrykssystem | Pattedyr |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspression |
| Vis mere |