Få mere at vide
Invitrogen™ pcDNA ™5/FRT/TO Vector Kit
Artikelnummer. 11580856
Skift visning
Mængde:
20μ g
Pakningsstørrelse:
20µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11580856 20μ g 20µg
1 options
Artikelnummer. 11580856 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V652020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
20 μg af hver: pcDNAFRT/TO og pcDNAFRT/TO/CAT vektorer.
5,1 kb inducerbar ekspressionsvektor har flere kloningssteder med 10 unikke restriktionssteder for at lette kloningsgenet af interesse
  • Kontrolplasmid, pcDNA5/FRT/TO/CAT, er også inkluderet til brug som positiv kontrol for transfektion og ekspression i den valgte cellelinje
  • Hybrid human cytomegalovirus (CMV)/TetO2 promotor til højt niveau, tetracyclin-reguleret ekspression af gen af interesse i en lang række pattedyrceller
  • FLP Recombination Target (FRT) site for Flp rekombinase-medieret integration af vektor i Flp-InT-REx værtscellelinje
  • Hygromycinresistensgen til selektion af stabile cellelinjer
Pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Reguleret ekspression, målrettet integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Leveringstype Transfektion
Inducerende middel Tetracyclin
Promotor CMV/TO
Produkttype Flp-In/T-REx systemekspressionsvektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Hygromycin
Indhold og opbevaring Indeholder 20μ g af hver: pcDNA ™FRT ⁄TO og pcDNA ™FRT ⁄TO ⁄CAT vektorer. Opbevar begge vektorer ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Protein tag Umærket
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 20μ g
Vektor pcDNA
Produktlinje Flp-In, T-REx, pcDNA
Til brug med (applikation) Reguleret udtryk