Få mere at vide
Invitrogen™ Flp-In™ T-REx™ Kernesæt
Artikelnummer. 10173712
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10173712 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10173712 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K650001
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
pFRT/lacZeo: 20 μg, lyofiliseret i TE, pcDNA6/TR: 20 μg, lyofiliseret i TE, pOG44: 20 μg, lyofiliseret i TE, pcDNA5/FRT/TO: 20 μg, lyofiliseret i TE, pcDNA5/FRT/TO/CAT: 20 μg, lyofiliseret i TE, CMV Forward Primer (21-mer): 2 μg, lyofiliseret i TE, BGH Reverse Primer (18-mer): 2 μg, lyofiliseret i TE, Tetracyclin: 5g
Tillader generering af stabile pattedyrcellelinjer, der udviser tetracyclin-inducerbar ekspression af gen af interesse fra specifik genomisk placering
  • Når først Flp-InT-REx-værtscellelinje indeholdende integreret FRT-sted er blevet skabt, er efterfølgende generering af Flp-InT-REx-cellelinjer, der udtrykker gener af interesse, hurtig og effektiv
  • Tillader generering af isogene, inducerbare stabile cellelinjer
  • Tillader polyklonal selektion af stabile ekspressionscellelinjer
  • For at generere Flp-InT-REx værtscellelinje til ekspression af gen, vil først sekventielt transficere pattedyrscellelinje med pFRT/ lac Zeo og pcDNA6/TR, som begge integreres tilfældigt og uafhængigt i værtsgenomet
  • Førstnævnte indeholder FRT-sted (til homolog intermolekylær rekombination) lige nedstrøms fra initieringskodonen af lacZ-Zeocin fusion
  • Sidstnævnte udtrykker konstitutivt tetracyclin repressor, som vil gøre det muligt at regulere aktiviteten af TetO 2 promotor
  • Næste trin i generering af inducerbar cellelinje er at co-transficere pOG44- og pcDNA5/FRT/TO-vektorerne, hvoraf sidstnævnte indeholder gen af interesse under kontrol af tetracyclin-reguleret CMV/ TetO2 -promotor, til værtscellelinje
  • Homolog rekombination mellem FRT-steder i pcDNA5/FRT/TO og på værtscellekromosom, katalyseret af Flp-rekombinase udtrykt fra pOG44, genererer afledte cellelinjer, hvori genet er blevet stabilt integreret i værtscellekromosomet
  • Disse celler kan selekteres og vedligeholdes under anvendelse af hygromycin- og blasticicinresistens erhvervet som følge af rekombinationshændelse
Pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Reguleret ekspression, målrettet integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Leveringstype Transfektion
Inducerende middel Tetracyclin
Promotor CMV/TO
Produkttype Flp-In Kernesæt
Udvælgelsesagent (eukaryot) Zeocin™ , Blasticidin, Hygromycin
Indhold og opbevaring Hvert sæt indeholder følgende komponenter:
•pFRT/lacZeo: 20μ g, lyofiliseret i TE
• pcDNA6/TR: 20μ g, lyofiliseret i TE
• pOG44: 20μ g, lyofiliseret i TE
• pcDNA5/FRT/TO: 20μ g, lyofiliseret i TE
• pcDNA5/FRT/TO/CAT: 20μ g, lyofiliseret i TE
• CMV Forward Primer (21-mer): 2μ g, lyofiliseret i TE
• BGH Reverse Primer (18-mer): 2μ g, lyofiliseret i TE
• Tetracyklin: 5 g
Sættet sendes ved stuetemperatur. Opbevar vektorer og primere ved -20 °C. Opbevar tetracyclin ved 4 °C, beskyttet mod lys.
Protein tag Umærket
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 1 sæt
Vektor pFRT
Produktlinje Flp-In, T-REx
Til brug med (applikation) Reguleret udtryk