Få mere at vide
Invitrogen™ Flp-In™ T-REx™ 293 Cellelinje
Artikelnummer. 10514593
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10514593 1 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10514593 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R78007
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
1 x 107 celler leveres frosne i 1 ml 90 % komplet medium og 10 % DMSO. Celler skal opbevares i flydende nitrogen.
Celler indeholder enkelt stabilt integreret FRT-sted ved transkriptionelt aktivt genomisk locus
Pattedyrsekspression, pattedyrsekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Reguleret ekspression, målrettet integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 hætteglas med 1 x 107 celler leveres frosset i 1 ml 90 % komplet medium og 10 % DMSO. Celler skal opbevares i flydende nitrogen. Celler er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Cellelinje Flp-In T-Rex 293
Arter ADN
Produktlinje Flp-In, T-REx
Mængde 1 ml