Få mere at vide
Invitrogen™ Flp-In™ -Jurkat cellelinje
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
3 x 106 celler leveres frosne i 1 ml 90 % komplet medium og 10 % DMSO.
- Disse celler indeholder enkelt stabilt integreret FRT-sted ved transkriptionelt aktivt genomisk locus
- Målrettet integration af Flp-Inexpression vektor sikrer højt niveau ekspression af gen af interesse
- Skabt ved at transficere forældrecellelinjerne med pFRT/ lac Zeo og selektere for stabilt Zeocin™ -resistente kloner
- Co-transfektion af Flp-InCell-linjer med Flp-Inexpression-vektor og Flp-rekombinase-vektor, pOG44, resulterer i målrettet integration af ekspressionsvektor til samme locus i hver celle, hvilket sikrer homogene niveauer af genekspression
- Flp-In-Jurkat-cellelinjer fungerer godt med vektorer, der udtrykker gen fra CMV-promotor
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, pattedyrsekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, målrettet integration
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 3 x 106 celler leveres frosne i 1 ml 90 % komplet medium og 10 % DMSO. Celler skal opbevares i flydende nitrogen. Celler er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Cellelinje | Flp-In™ -Jurkat cellelinje |
| Arter | ADN |
| Protein tag | pSec |
| Mængde | 1 ml |
| Produktlinje | Flp-In |