Få mere at vide
Invitrogen™ Flp-In™ -3T3 cellelinje
Artikelnummer. 10286832
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10286832
Brand: Invitrogen™ R76107
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
3 x 106 celler leveres frosne i 1 ml 90 % komplet medium og 10 % DMSO.
Designet til hurtig generering af stabile cellelinjer, der udtrykker protein af interesse fra Flp-In ekspressionsvektor
  • Disse celler indeholder enkelt stabilt integreret FRT-sted ved transkriptionelt aktivt genomisk locus
  • Målrettet integration af Flp-Inexpression vektor sikrer højt niveau ekspression af gen af interesse
  • Skabt ved at transficere forældrecellelinjer med pFRT/ lac Zeo og selektere for stabilt Zeocin™ -resistente kloner
  • Flp-In-3T3-celler har en tendens til at nedregulere CMV-promotoren
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, pattedyrsekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, målrettet integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 3 x 106 celler leveres frosne i 1 ml 90 % komplet medium og 10 % DMSO. Celler skal opbevares i flydende nitrogen. Celler er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Cellelinje Flp-In™ -3T3
Arter Mus
Protein tag pSec
Mængde 1 ml
Produktlinje Flp-In