Få mere at vide
Invitrogen™ Flp-In™ -293 Cellelinje
Artikelnummer. 10164282
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10164282
Brand: Invitrogen™ R75007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
1 x 107 celler leveres frosne i 1 ml 90 % komplet medium og 10 % DMSO. Celler skal opbevares i flydende nitrogen.
Celler indeholder et enkelt stabilt integreret FRT-sted ved et transkriptionelt aktivt genomisk locus
Flp-In 293-cellelinje er designet til hurtig generering af stabile cellelinjer, der sikrer et højt niveau af ekspression af dit protein af interesse fra en Flp-In ekspressionsvektor. Målrettet integration af en Flp-In ekspressionsvektor sikrer ekspression på højt niveau af dit gen af interesse. Flp-In-293 cellelinje blev skabt ved at transficere forældrecellelinjerne med pFRT/lacZeo og selektere for stabilt zeocin™ - resistente kloner. Flp-In-293 celler fungerer godt med Flp-In vektorer, der udtrykker et gen fra CMV-promotoren (f.eks. pcDNA 5/™FRT, pcDNA5/FRT/V5-His-TOPO™ , og pSecTag/FRT/V5-His-TOPO
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, pattedyrsekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, målrettet integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 10E7-celler leveres frosne i 1 ml 90% komplet medium og 10% DMSO. Celler skal opbevares i flydende nitrogen. Celler er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Cellelinje Flp-In-293
Arter ADN
Antal celler 1 mL
Produktlinje Flp-In
Mængde 1 ml