Få mere at vide
Invitrogen™ Expressway™Lumio™ Udtryks- og detektionssystem, uden vektor
Artikelnummer. 10216952
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10216952
Brand: Invitrogen™ K990060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
E. coli slyD- ekstrakt, 2.5X IVPS E. coli reaktionsbuffer, T7 enzymblanding, foderbufferen, 19 aminosyreblanding, methionin, et kontrolplasmid, DNAse/RNAse-frit vand og en Lumio Green Detection Kit til 20 realtidsreaktioner eller 100 in-gel-applikationer. Ud over disse komponenter, N-term Expressway Lumio kit inkluderer også 6 μg af pEXP3-DEST vektoren og C-term Expressway Lumio kit 6 g μaf pEXP4-DEST vektoren.
Til realtidsdetektion af proteinsyntese samt nem in-gel proteindetektion
  • Udnytter Lumio genkendelsessekvens, lille, seks aminosyresekvens (Cys-Cys-Pro-Gly-Cys-Cys)
  • Lumio detektionsreagens binder genkendelsessekvens med høj specificitet og affinitet, hvilket resulterer i lyst fluorescerende signal til proteinproduktionsanalyse i realtid og øjeblikkelig in-gel proteindetektion
  • Specialiseret E. coli- lysat, afledt af sly D-mutant, eliminerer uspecifik binding af Lumio Grønt detektionsreagens til endogent SlyD-protein og giver optimal baggrund til påvisning af rekombinante proteiner
Cellefri proteinekspression til funktionel analyse, cellefri (in vitro) ekspression, enzym- og proteinaktivitetsassays, Lumio Detektion, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Lumio Udtryks- og detektionssystem
Indhold og opbevaring De Expressway™ Lumio™ Udtryks- og detektionssysteminkluderer E. coli slyD- ekstrakt, 2,5X IVPS E. coli reaktionsbuffer, T7 enzymblanding, foderbuffer, 19 aminosyreblanding, methionin, et kontrolplasmid, DNAse/RNAse-frit vand og en Lumio™ Green Detection Kit til 20 realtidsreaktioner eller 100 in-gel-applikationer. Ud over disse komponenter er N-leddetExpressway™ Lumio™Sættet indeholder også 6μ g af pEXP3-DEST vektoren og C-termenExpressway™ Lumio™sæt 6μ g af pEXP4-DEST vektoren. Opbevar vektorerne og detektionsreagenset ved -20 °C. Opbevar alle andre komponenter ved -80 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Detektionssted In-Gel detektion
Udtrykt proteintype Vandopløseligt protein
Udtrykssystem Cellefri
Udtryksmekanisme Cellefrit udtryk
Mængde 1 sæt
Produktlinje Expressway, Lumio