Få mere at vide
Invitrogen™ EveryPrep™ Universal vakuummanifold
Beskrivelse
De EveryPrep™ Universal Vacuum Manifold er designet til hurtig manuel oprensning af nukleinsyrer. Det giver mulighed for at eluere direkte fra manifolden ved hjælp af den nye ChargeSwitch™ Pro Filter Plasmid Mini, Midi og Maxi Kits og også mange andre konkurrenter' vakuumassisteret spinsøjleforberedelser og filterplader. De EveryPrep™ Universal vakuummanifold erstatter og konsoliderer alle tidligere manifolds i én pladsbesparende bordpladeenhed. Manifolden reducerer prøvehåndteringen til et minimum ved at tillade direkte parallel og samtidig behandling af op til 96 prøver ved hjælp af opsamlingsplader, dybbrøndsblokke eller mikrorør. Brugen af et vakuum eliminerer behovet for tidskrævende centrifugering. Manifolden vil bestå af en dobbeltkammerkonstruktion lavet af aluminium med udskiftelige topplader af en luer-lock tappet topplade, en 96-brønds topplade, en mini kolonne elueringsplade og en maxi kolonne elueringsplade.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vakuummanifold |
| Indhold og opbevaring | 1 vakuum manifold. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Mængde | 1 stk. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |