Få mere at vide
Invitrogen™ ElectroMAX™A. tumefaciens LBA4404-celler
Beskrivelse
- Indeholder afvæbnet Ti-plasmid pAL 4404, som kun har vir og ori- region af Ti-plasmid
- Bruges til at transformere forskellige plantearter, herunder tobak og Arabidopsis, med høj effektivitet
- Transformationseffektivitet:> 5x10 6
- Elektrokompetent
Ikke høj gennemløbskompatibel (manuel)
Kloning, Transformation
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Rør |
| Produkttype | Tumefaciens Cell |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i en ultrakold fryser (-68 til -85 °C). |
| Bakterie- eller gærstamme | A. tumefaciens LBA4404 |
| Blå/hvid screening | Nej |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Arter | A. tumefaciens |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 5 x 40μ L |
| Produktlinje | ElectroMAX |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?