Få mere at vide
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH5α -E kompetente celler
Artikelnummer. 11578646
Skift visning
Mængde:
5 x 100μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11578646 5 x 100μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 11578646 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11319019
Indeholder
ElectroMAX DH5α -E kompetente celler: 5 hætteglas, μ100 l hver, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μhætteglas, 50 L, SOC medium: 2 flasker, 6 ml hver
ElectroMAX DH5α -E Kompetente celler er afledt af DH5α stamme og er egnede til transformation ved elektroporation.
ElectroMAX DH5α -E Kompetente celler er afledt af DH5α stamme og er egnede til transformation ved elektroporation. Det er udfordrende at opnå høj transformationseffektivitet ved elektroporering ved brug af standarden DH5α stamme (kemisk transformation er mere effektiv), så yderligere mutationer blev introduceret for at skabe DH5α -E stamme, der er i stand til at nå> 1 x 1010 effektivitet ved elektroporering med ikke-mættende mængder af DNA. Ved at bruge denne stamme kan der opnås 10 til 50 gange større koloniantal i en enkelt transformation end ved brug af den kemisk kompetente DH5α celler. Derfor DH5α -E kompetente celler er ideelle til udfordrende applikationer, såsom generering af cDNA-biblioteker eller i transformationer med begrænset DNA-input.
ElectroMAX DH5α -E-kompetente celler deler flere genetiske nøgleegenskaber. De bærer hsdR -mutationen for at forhindre restriktion af fremmed DNA og ende- A1-mutationen, der øger udbyttet af plasmid-DNA fremstillet ved hjælp af miniprep-protokoller. lac Z ΔM15 markøren giverα -supplering afß -galactosidase-gen, der tillader blå-hvid screening på agarplader indeholdende X-gal eller Bluo-gal. DH5α -E tillader effektiv transformation af store plasmider og kan også tjene som vært for M13mp-kloningsvektorer, hvis der er tilvejebragt en græsplæne med DHα5 ′F IQ for at tillade plakdannelse. Vi anbefaler ikke at bruge denne stamme til direkte kloning af methyleret genomisk DNA.
ElectroMAX DH5α -E Competent Cell funktioner
• Meget øget plasmidudbytte og kvalitet på grund af ende -A1-mutation
• Højeffektiv transformation med plasmider på 30 kb i størrelse
• Blå/hvid screening af rekombinante kloner på grund af lac Z ΔM15 sikret
• insert stabilitet på grund af rec A1 mutation
hsdR til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-applikationer
Bemærk:
Et højspændingselektroporationsapparat er påkrævet.
Genotype F
φ 80 lac Z M15ΔΔ ( lac ZYA- arg F)U169 rec A1 end A1 hsd R17(r K , m K+ ) galpho A sup E44λ - thi -1 gyr A96 rel A1 Beskrivelser
af genetiske markører
Find den stamme og det format, der passer til dine behov
• DH-stammer er tilgængelige i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
• Udforsk Multishot-format til højkapacitetsapplikationer.
• MAX Efficiency DH5 F αIQ ´Kompetente celler (kat. nr. 18288019) er tilgængelige i kemisk kompetent format.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Elektrokompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Nej
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • ElectroMAX DH5α -E kompetente celler (5 x 100μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Plasmid Kan bruges til plasmider> 20 kb
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje ElectroMAX
Mængde 5 x 100μ L