Få mere at vide
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH12S celler
Artikelnummer. 10675533
Mængde:
5 x 100μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10675533
Brand: Invitrogen™ 18312017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ElectroMAX DH12S-celler, et derivat af DH10B celler, er egnede til transformation ved elektroporation. De kan anvendes til produktion af enkeltstrenget (ss)DNA og i procedurer, der kræver høj transformationseffektivitet, såsom generering af cDNA, genomiske og subtraktive cDNA-biblioteker.
ElectroMAX DH12S-celler, et derivat af DH10B celler, er egnede til transformation ved elektroporation. De kan anvendes til produktion af enkeltstrenget (ss)DNA og i procedurer, der kræver høj transformationseffektivitet, såsom generering af cDNA, genomiske og subtraktive cDNA-biblioteker.
Fordele ved ElectroMAS DH12S kompetente celler
• Maksimer udbyttet af transformanter ved hjælp af små mængder DNA
• Højt udbytte plasmidproduktion
• Evne til at skabe repræsentative genomiske biblioteker
Optimeret stamme til ssDNA-produktion
DH12S-stammen er endA + , hvilket tillader produktion af ssDNA med mindre kontaminering af dobbeltstrenget (ds)DNA. Lakken på F´ episom muliggør regulerbar ekspression fra lac-promotoren. De fleste E. coli- stammer, der anvendes til kloning af genomisk DNA, har intakte de systemer, der begrænser DNA indeholdende methyleret cytosin- og adeninrester (kodet af mcr A-, mcr B-, mcr C- og mrr -gener). Sådanne vildtypesystemer er blevet elimineret i DH12S-stammen, hvilket muliggør konstruktion af mere repræsentative genomiske biblioteker og anvendelse i mere effektive plasmid-redningsprocedurer. M13KO7-hjælperfag leveres til produktion af ssDNA og anvendes sammen med DH12S-celler i antistofopdagelses-arbejdsgange (f.eks. screening af Ab-biblioteker ved hjælp af panoreringsmetode).
ElectroMAX DH12S Cells tilbyder:
• >1 x 10 10 transformanter/μ g effektivitet med elektroporering for uovertrufne kloningsresultater
• En unik genotype til at understøtte produktionen af usædvanligt rent enkeltstrenget DNA
• Stabil F´ episom for at eliminere behovet for vækst på minimale medier
• Bedre sekvensrepræsentation, der eliminerer mcr A, mcr BC, mrr , hsdRMS begrænsningssystemer
• Blå/hvid screening af rekombinante kloner på grund af lacΔ
• Z M15 Brugsklar M13KO7-hjælperfag til enkeltstrenget DNA-produktion
Bemærk: Et højspændingselektroporationsapparat er påkrævet.
Genotype 80 l
φΔacZ M15 Δmcr AΔ ( mrr-hsd RMS- mcr BC) ara D139Δ ( ara-leu )7697Δ ( lac X74 gal U gal K rps L(Str R ) nup G rec A1 / F′ [ pro AB+ lac I q Z MΔ15 Tn 10(Tet R )]
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• DH10B Celler, moderstammen af DH12S, er tilgængelige i både elektrokompetente og kemisk kompetente formater.
• MAX Efficiency DH5 αF ´IQ-kompetente celler (kat. nr. 18288019) kan bruges til ssDNA-produktion og leveres med M13mp18 RF DNA-kontrol og er kemisk kompetente celler.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Elektrokompetente celler
Indeholder F' Episome Ja
Forbedrer plasmidkvaliteten Nej
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • ElectroMAX DH12S-celler (5 x 100μ L)
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
• M13KO7 hjælpefag (2 x 1 ml)
Opbevar kl– 80 °C.
•SOC Medium (2 x 6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (Streptamycin, Tetracyclin)
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Plasmid Kan bruges til plasmider> 20 kb
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Promotor Laclq
Format Rør
Produktlinje ElectroMAX
Mængde 5 x 100μ L