Få mere at vide
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH10B T1 fag-resistente kompetente celler
Artikelnummer. 12007519
Skift visning
Mængde:
5 x 100μ L
Pakningsstørrelse:
0.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12007519 5 x 100μ L 0.5ml
1 options
Artikelnummer. 12007519 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12033015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3585.00 DKK
    3477.65 DKK / 0.5ml
    Spare 107.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
ElectroMAX DH10B T1 fag-resistente celler: 5 hætteglas, μ100 l hver, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μhætteglas, 50 L, SOC medium: 2 flasker, 6 ml hver
ElectroMAX DH10B T1 fag-resistente kompetente celler tilbyder transformationseffektiviteter, der er blandt de højeste, vi tilbyder og kan overstige 1 x 10 10 cfu/μ g plasmid DNA i effektivitet.
ElectroMAX DH10B T1 fag-resistente kompetente celler tilbyder transformationseffektiviteter, der er blandt de højeste, vi tilbyder og kan overstige 1 x 10 10 cfu/μ g plasmid DNA i effektivitet. De er ideelle til applikationer, der kræver højeffektiv transformation, herunder cDNA- og gDNA-bibliotekskonstruktion.
ElectroMAX DH10B celler:
• Maksimer udbyttet af transformanter fra begrænsede kloningsprodukter
• Tillad effektiv kloning af methyleret DNA
• Er resistente over for T1 og T5 bakteriofager
• Understøtte blå/hvid screening vedα -komplementering på plader indeholdende X-Gal eller Bluo-Gal
• Lever højudbytte plasmidpræparater til downstream-applikationer
Fag-resistente repræsentative biblioteker fra en enkelt transformation
Ton A-mutationen i DH10B celler giver resistens over for bakteriofager T1 og T5, hvilket sikrer værdifulde biblioteker mod kontaminering. Derudover gør mutationer i det methyleringsafhængige restriktionssystem ( mcr A, mcr BC og mrr ) ElectroMAX DH10B T1-fag-resistente celler, der er ideelle til konstruktion af genomiske biblioteker af både prokaryot og eukaryot genomisk DNA og muliggør effektiv plasmidredning fra eukaryote genomer. ElectroMAX DH10B T1-fag-resistente celler er velegnede til konstruktion af genbanker, til generering af cDNA-biblioteker ved anvendelse af plasmid-afledte vektorer og til situationer, hvor DNA er begrænsende. Denne stamme har ogsåΦ 80 lac Z ΔM15 genotype, der giver mulighed for blå/hvid screening på plader indeholdende enten X-Gal eller Bluo-Gal. Endelig, den ende A1 mutation gør DH10B en fremragende vehikel til amplifikation af plasmid-DNA til efterfølgende ekstraktion og oprensning.
Genotype
F -mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)Φ 80 lac ΔZ M15Δlac X74 rec A1 end A1 ara ΔD139 ( ara , leu )7697 gal U gal Kλ-rps L nup G ton
A Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• DH10B celler er tilgængelige i både elektrokompetente og kemisk kompetente formater.
• ElectroMAX DH10B celler (kat. nr. 18290015) er egnede til cDNA- eller gDNA-bibliotekskonstruktion, men er ikke resistente over for T1- og T5-faginfektion.
• MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler (Kat. nr. C640003) har den højeste transformationseffektivitet (> 3 x 10 10 cfu/μ g plasmid DNA) og tilbyder også fordelen ved T1- og T5-fagresistens.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Elektrokompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • ElectroMAX DH10B T1 fag-resistente celler (5 x 100μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (streptomycin)
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Plasmid Kan bruges til plasmider> 20 kb
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje ElectroMAX
Mængde 5 x 100μ L