Få mere at vide
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH10B Celler
Artikelnummer. 11503127
Skift visning
Mængde:
5 x 100μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11503127 5 x 100μ L Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11503127 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18290015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3425.00 DKK
    3185.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 239.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
ElectroMAX DH10B Celler: 5 hætteglas, μ100 L hver, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μhætteglas, 50 L, SOC medium: 2 flasker, 6 ml hver
Kræver
Et højspændingselektroporationsapparat, der er i stand til at generere feltstyrker på 16 kV/cm
ElectroMAX DH10B Celler er elektrokompetente E. coli -celler, der tilbyder den højeste transformationseffektivitet af> 1 x 10 10 cfu/μ g plasmid DNA.
ElectroMAX DH10B Celler er elektrokompetente E. coli -celler, der tilbyder den højeste transformationseffektivitet af> 1 x 10 10 cfu/μ g plasmid DNA. De høje transformationseffektiviteter gør disse celler ideelle til kloning af både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA og effektiv plasmidredning fra eukaryote genomer.
ElectroMAX DH10B Celler er velegnede til konstruktion af genbanker, generering af cDNA-biblioteker under anvendelse af plasmid-afledte vektorer og til situationer, hvor DNA er begrænset. De er ideelle til applikationer, der kræver høj transformationseffektivitet, såsom med cDNA- eller gDNA-bibliotekskonstruktion.
ElectroMAX DH10B Celler giver:
• Højeffektiv transformation for at maksimere kloner
• Forbedrede genetiske markører for cDNA- eller gDNA-kloningsevner
ElectroMAX DH10B Cellefunktioner
•Φ 80 lac Z MΔ15 markør der giverα -supplering afβ -galactosidase gen, der muliggør blå/hvid screening på agarplader indeholdende X-gal eller Bluo-gal
•mcr En genotypisk markør og mcr BC, mrr deletion, der tillader kloning af DNA, der indeholder methylcytosin og methyladenin
•ende A1 mutation, der muliggør øget plasmidudbytte og mængde
Genotype F
-mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)Φ 80 lac Z MΔ15Δlac X74 rec A1 end A1 ara D139 ( Δara , leu )7697 gal U gal Kλ-rps L nup G Få
mere detaljeret information om specifikke genotyper og genetiske markører af vores E. coli- kompetente celler.
Find den belastning og det format, du har brug for
DH10B celler er tilgængelige i både elektrokompetente og kemisk kompetente formater.
ElectroMax DH10B T1R-celler (kat. nr. 12033015) og MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler (kat.nr. C640003) tilbyder fordelene ved T1- og T5-fagresistens.
Bemærk: Der kræves et højspændingselektroporationsapparat, der er i stand til at generere feltstyrker på 16 kV/cm.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Elektrokompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • ElectroMAX DH10B Celler (5 x 100μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC-medium (2 x 6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (streptomycin)
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Plasmid Kan bruges til plasmider> 20 kb
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje ElectroMAX
Mængde 5 x 100μ L