Få mere at vide
Invitrogen™ TOP10F' Electrocomp™ Kit
Beskrivelse
TOP10F´ Electrocomp Kit E. coli -celler er identiske med TOP10 celler, med tilføjelse af et F´ episom. F´ episom bærer tetracyklinresistensgenet og tillader isolering af enkeltstrenget DNA (ssDNA) fra vektorer, der har et fl-replikationsstartsted. Derudover er F´ episom bærer lac Iq-repressoren til inducerbar ekspression fra trc- , tac- og lac- promotorer ved anvendelse af IPTG.
TOP10F´ kompetente celler transformeres via elektroporation, hvorved der opnås højere transformationseffektiviteter end kemisk kompetente celler og kan bruges i mere udfordrende applikationer, herunder kloning af en lav mængde DNA eller cDNA og gDNA-bibliotekskonstruktion. Disse celler tillader stabil replikation af plasmider med højt kopiantal og tilvejebringes med en transformationseffektivitet på> 1 x 10 10 cfu/μ g supercoiled DNA og er ideelle til højeffektiv kloning og plasmidformering.
Som et afledt af TOP10 , TOP10F´ celler bærer mutationer i det methyleringsafhængige restriktionssystem ( mcr A, mcr BC og mrr ), hvilket gør det muligt at klone både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA, samt effektiv plasmidredning fra eukaryote genomer. I lighed med andre DH-stammer er TOP10 stamme har også rec A1 og ende A1 mutationer for at øge insert stabilitet og forbedre kvaliteten af plasmid DNA fremstillet fra minipreps.
TOP10F´ Electrocomp Kit E. coli -celler tilbyder:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 10 cfu/μ g
• Stabil F´ episom, der tillader isolering af ssDNA og bærer lac Iq-repressor til inducerbar ekspression fra trc- , tac- og lac- promotorer
•hsd R til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-amplifikationer
•mcr A til effektiv transformation af methyleret DNA fra genomiske præparater
•lac Z ΔM15 til blå/hvid farvescreening af rekombinante kloner på plader indeholdende enten X-Gal eller Bluo-Gal
•ende A1 til renere DNA-præparater og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af uspecifik fordøjelse med endonuklease I
•rec A1 for reduceret forekomst af uspecifik rekombination i klonet DNA
Bemærk: TOP10F´ celler kræver IPTG-induktion til blå-hvid farvescreening. Et højspændingselektroporationsapparat er også påkrævet.
Genotype F [
´lac Iq, Tn 10(TetR)] mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z M15ΔΔlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal K rps L(StrR) end A1 nup G
Find de stammer og formater, der passer til dine behov
• Vi tilbyder andre DH-stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celler.
Elektroporationskuvetter med 0,1 cm (Kat.nr. P41050), 0,2 cm (Kat.nr. P45050) og 0,4 cm (Kat.nr. P46050) mellemrum er tilgængelige.
• De TOP10 stamme findes i flere MultiShot formater til applikationer med høj kapacitet.
• Vi tilbyder andre stammer til ssDNA-produktion, såsom DH12S (kat. nr. 18312017).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Elektrokompetente celler |
| Forbedrer plasmidkvaliteten | Ja (endA1) |
| Kloning af methyleret DNA | Ja (mcrA) |
| Transformationseffektivitetsniveau | Høj effektivitet (>10 10 cfu/μ g) |
| Indhold og opbevaring | •TOP10F' ElectrocompE. coli (10 x 100μ L) Opbevares ved -80 °C. • pUC19 vektor (50μ L ved 10 pg/μ L) Opbevar pUC19 DNA ved -20 °C. • SOC Medium (15 ml) Opbevares ved stuetemperatur. |
| Kloning af ustabilt DNA | Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA |
| Blå/hvid screening | Ja (lacZ ΔM15) |
| Plasmid | Kan bruges til plasmider >20 kb |
| Forberedelse af umethyleret DNA | Nej |
| Reducerer rekombination | Ja (recA1) |
| Vis mere |