Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ TOP10 Electrocomp™E. coli
Beskrivelse
One Shot TOP10 Electrocomp E. coli cells are ideal for high-efficiency cloning and plasmid propagation. Provided at a transformation efficiency of >1 x 1010 cfu/ μg supercoiled DNA, these cells allow for stable replication of high copy number plasmids. TOP10 Electrocomp E. coli cells are transformed via electroporation and achieve higher transformation efficiencies than chemically competent cells. They can therefore be used in more challenging applications, including cloning low amounts of DNA or cDNA and gDNA library construction.
Et skud TOP10 ElectrocompE. coli -celler er ideelle til højeffektiv kloning og plasmidformering. Leveres med en transformationseffektivitet på> 1 x 10 10 cfu/μ g supercoiled DNA tillader disse celler stabil replikation af plasmider med højt kopiantal. TOP10 ElectrocompE. coli -celler transformeres via elektroporation og opnår højere transformationseffektivitet end kemisk kompetente celler. De kan derfor bruges i mere udfordrende applikationer, herunder kloning af små mængder DNA eller cDNA og gDNA-bibliotekskonstruktion.
TOP10E. coli -celler ligner genetisk DH10B stamme, men er blevet rapporteret at være mere modstandsdygtig over for stressforhold som osmotisk shock og sur pH-stress. Disse celler bærer mutationer i det methyleringsafhængige restriktionssystem ( mcr A, mcr BC og mrr ), hvilket giver dem mulighed for at klone både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA samt effektiv plasmidredning fra eukaryote genomer. I lighed med andre DH-stammer, TOP10 har lac Z ΔM15 genotypen, hvilket giver mulighed for blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal.
Et skud TOP10 ElectrocompE. coli -celler tilbyder:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 10 cfu/μ g
•hsd R til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-amplifikationer
•mcr A til effektiv transformation af methyleret DNA fra genomiske præparater
•lac ΔZ M15 til blå/hvid farvescreening af rekombinante kloner
•ende A1 til renere DNA-præparater og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af uspecifik fordøjelse med endonuklease I
•rec A1 for reduceret forekomst af uspecifik rekombination i
klonet DNA Brugervenligt One Shot-format
TOP10 Kemisk kompetente E. coli -celler leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Enkeltrørs-engangsformatet tillader alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i det samme rør, hvilket hjælper med at spare tid og forhindre kontaminering.
Genotype F
– mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z M15ΔΔlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal Kλ–rps L(Str R ) end A1 nup G
Find den stamme og det format, der passer til dine behov
• Vi tilbyder andre DH-stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
• Elektroporationskuvetter med 0,1 cm (Kat.nr. P41050), 0,2 cm (Kat.nr. P45050) og 0,4 cm (Kat.nr. P46050) mellemrum er tilgængelige.
• De TOP10 stamme findes i flere MultiShot formater til applikationer med høj kapacitet.
Note:TOP10 celler kræver ikke IPTG for at inducere ekspression fra lac- promotoren. Et højspændingselektroporationsapparat er påkrævet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Elektrokompetente celler |
| Indeholder F' Episome | Nej |
| Forbedrer plasmidkvaliteten | Ja (endA1) |
| Kloning af methyleret DNA | Ja (mcrA) |
| Transformationseffektivitetsniveau | Høj effektivitet (> 1 x 10 10 cfu/μ g) |
| Indhold og opbevaring | •Et skud TOP10 ElectrocompE. coli (11 x 50μ L) Opbevar kl– 80 °C. • pUC19 DNA (50μ L) Opbevar kl– 20 °C. • SOC Medium (6 ml) Opbevares ved stuetemperatur. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Yes (Streptomycin) |
| Kloning af ustabilt DNA | Nej |
| Blå/hvid screening | Ja (lacZ ΔM15) |
| High-throughput kompatibilitet | Low (Lav) |
| Vis mere |