Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ TOP10 Electrocomp™E. coli
Beskrivelse
One Shot E TOP10 Electrocomp . coli-celler er ideelle til højeffektiv kloning og plasmidformering. Med en transformationseffektivitet på >1 x 10 cm10 cfu/ μg supercoilet DNA muliggør disse celler stabil replikation af plasmider med højt kopinummer. TOP10 Electrocomp E. coli-celler transformeres via elektroporation og opnår højere transformationseffektivitet end kemisk kompetente celler. De kan derfor bruges i mere udfordrende anvendelser, herunder kloning af små mængder DNA eller cDNA og gDNA-bibliotekskonstruktion.
TOP10 E. coli-celler ligner genetisk DH10B stammen, men er rapporteret at være mere modstandsdygtige over for stressforhold som osmotisk chok og stress med sur pH. Disse celler bærer mutationer i det methyleringsafhængige restriktionssystem (mcrA, mcrBC og mrr), hvilket gør det muligt for dem at klone både prokaryot og eukaryot genomisk DNA samt effektiv plasmidredning fra eukaryote genomer. Ligesom andre DH-stammer har den lacZΔM15-genotypen, som giver mulighed for blå-hvid skærmning på plader, TOP10 der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal.
One Shot TOP10 Electrocomp E. coli-celler tilbyder:
- Transformationseffektivitet på >1 x 1010 cfu/μg
- hsdR for effektiv transformation af umetyleret DNA fra PCR-amplifikationer
- mcrA for effektiv transformation af methyleret DNA fra genomiske præparater
- lacZΔM15 til blå/hvid farvescreening af rekombinante kloner
- endA1 for renere DNA-præparater og bedre resultater i efterfølgende anvendelser på grund af eliminering af uspecifik fordøjelse af Endonuklease I
- recA1 for reduceret forekomst af uspecifik rekombination i klonet DNA
Let-at-bruge One Shot-format
TOP10 Kemisk kompetente E. coli-celler leveres i det bekvemme, enkeltreaktions One Shot-format. Enkeltrørsformatet med engangsbrug gør det muligt at foregå alle trin i transformationsprotokollen, op til belægning, i samme rør, hvilket hjælper med at spare tid og forhindre forurening.
Genotype
F–mcrA Δ(mrr-hsd RMS-mcr BC) φ80lacZΔM15Δ lacX74 recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galU galK rpsλ – L(StrR) slutA1 nupG
Find den sort og format, der passer til dine behov
Vi tilbyder andre DH-stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
Elektroporationscuvetter med 0,1 cm (Kat. Nr. P41050), 0,2 cm (Kat. Nej. P45050), og 0,4 cm (Cat. Nej. P46050) er der huller.
Stammen TOP10 findes i flere MultiShot formater til højkapacitetsapplikationer.
Udforsk medieformater for bakterievækst.
Bemærk: TOP10 celler kræver ikke IPTG for at inducere ekspression fra lac-promotoren. Et højspændingselektroporationsapparat er nødvendigt.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Elektrokompetente celler |
| Indeholder F' Episome | Nej |
| Forbedrer plasmidkvaliteten | Ja (endA1) |
| Kloning af methyleret DNA | Ja (mcrA) |
| Transformationseffektivitetsniveau | Høj effektivitet (> 1 x 10 10 cfu/μ g) |
| Indhold og opbevaring | •Et skud TOP10 ElectrocompE. coli (21 x 50μ L) Opbevar kl– 80 °C. • pUC19 DNA (50μ L) Opbevar kl– 20 °C. • SOC Medium (6 ml) Opbevares ved stuetemperatur. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ja (streptomycin) |
| Kloning af ustabilt DNA | Nej |
| Blå/hvid screening | Ja (lacZ ΔM15) |
| High-throughput kompatibilitet | Low (Lav) |
| Vis mere |