Få mere at vide
Invitrogen™ Easy-DNA™ gDNA-oprensningskit
Beskrivelse
Indeholder
De Easy-DNA Sættet indeholder nok reagenser til –15.200 prøver, afhængigt af prøvestørrelse og type. Dette sæt indeholder: 55 ml opløsning A (lysisopløsning), 25 ml opløsning B (fældningsopløsning), 100 ml TE-buffer, 750 μl muslingeglykogen (2 mg/ml i sterilt vand), 750μ l RNase (2mg/ml i sterilt vand), 750 μl proteinnedbryder (5mg/ml i sterilt vand)
De Easy-DNA™ Kit er en hurtig og nem måde at isolere højkvalitets, højmolekylært genomisk DNA (gDNA) fra en bred vifte af celler og vævstyper. Prøvestørrelser kan variere fra enkelt hårfollikel op til 1 gram pattedyrvæv. Andre testede prøver omfatter musehaler, planteblade, gær og E. coli-celler. Disse prøver giver højkvalitets-DNA med en gennemsnitlig størrelse på –mellem 100 200 kb, som er velegnet til PCR, DNA-hybridisering, genomisk DNA-bibliotekskonstruktion og andre applikationer.
- Pålidelighed : Genomisk DNA af høj kvalitet fra store eller små prøver af celler, væv, planter, gær, E. coli, blod og endda hårsække
- Enkelhed : For de fleste prøvetyper er der kun brug for 4 trin, der typisk kræver mindre end 90 minutter for at isolere højkvalitets DNA
- Alsidighed : Et sæt understøttes af optimerede protokoller til forskellige celle- og vævstyper
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •55 ml opløsning A; stuetemperatur • 25 ml opløsning B; stuetemperatur • 100 ml TE-buffer; stuetemperatur • 750μ L Muslingeglykogen; stuetemperatur, eller -°20 C til langtidsopbevaring • 750μ L RNase; stuetemperatur, eller -°20 C til langtidsopbevaring • 750μ L Proteinnedbryder; stuetemperatur, eller -°20 C til langtidsopbevaring |
| Isoleringsteknologi | Økologisk udvinding |
| Prøvetype | Bakterier, Celler, Hårsækkene, Musehaler, Plante, Væv, Virus, Fuldblod, Gær |
| Elueringsvolumen | 10 til 150μ L |
| Endelig produkttype | gDNA |
| Til brug med (applikation) | PCR, Southern blotting, sekventering, nukleinsyremærkning, hybridisering |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Test tid | Op til 90 min. |
| Vis mere |