Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Prøveindlæsningsbuffer, 1X
Artikelnummer. 10112098
Skift visning
Mængde:
4 x 1,25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10112098 4 x 1,25 ml Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10112098 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10482055
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
E-Gel™ Sample Loading Buffer leveres som en 1X opløsning i buffer indeholdende 0,0094% XCFF og 0,06% tartrazin
Leveres som en brugsklar 1X løsning
E-Gel™ Sample Buffer er formuleret specifikt til maksimal ydeevne på E-Gel EX geler samt andre E-Gel præstøbte geler.
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Indhold og opbevaring •4 x 1,25 mL 1X E-Gel prøvepåfyldningsbuffer Opbevares
ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder. I længere perioder opbevares ved -20 °C.
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Koncentration 1X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Tartrazin, Xylencyanol, Xylencyanol FF
Prøveindlæsningsvolumen 1.25 mL
Form Væske
Gel kompatibilitet E-Gel™ agarose geler
Mængde 4 x 1,25 ml
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Produktlinje E-Gel
Produkttype Prøveindlæsningsbuffer
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.