Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Low Range Kvantitativ DNA-stige
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10246832
Mængde:
100 ansøgninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10246832
Brand: Invitrogen™ 12373031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
De E-Gel™ Low Range Quantitative DNA Ladder leveres med 17,5 ng/μ L i 8 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA, 5 % glycerol og 0,005 % Orange G; Til 100 ansøgninger
Velegnet til at estimere størrelse og mængde af dobbeltstrenget DNA ved visualisering af ethidiumbromid på alle E-Gel™
Fremstillet ud fra et specifikt konstrueret plasmid består stigen af en ækvimolær blanding af fem stumpendede fragmenter i området fra 100 til 2000 bp. Denne stige leveres klar til brug i en optimeret E-Gel loading buffer. Bufferen inkluderer orange G-farvestof, der løber ved ca. 25 bp. Kompatibel med E-Gel™ , E-Gel™ 48, E-Gel™ 96 geler.
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 mL E-Gel lavområde kvantitativ DNA-stige
• 1 mL 1X E-Gel Sample Loading Buffer
Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder.
I længere perioder opbevares ved -20 °C.
Koncentration 0,0175μ g/μ L
Gel Type Agarose
Produkttype DNA-stige
Klar til at indlæse Ja
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 100 til 2000 bp
Volumen (metrisk) 1000 μL
Gel kompatibilitet E-Gel™ agarose geler
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Mængde 100 ansøgninger
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter