Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus DNA-stige
Artikelnummer. 10776685
Skift visning
Mængde:
100 ansøgninger
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10776685 100 ansøgninger 100 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10776685 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10488090
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
E-Gel™ 1 Kb Plus DNA Ladder leveres med 0,035 μg/μ L i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA (pH 8,0), 0,0075 % XCFF, 0,05 % tartrazin og 5 % glycerol. Inkluderer μ500 L af E-Gel 1 Kb Plus DNA Ladder, nok til 100 belastninger
Kraftfuldt værktøj til at estimere molekylvægten af lineære, dobbeltstrengede DNA-fragmenter
De E-Gel™ 1Kb Plus DNA-stige er sammensat af 20 højt oprensede, dobbeltstrengede DNA-bånd, der spænder over 100 basepar til 12.000 basepar. Ladder har 12 jævnt fordelte bånd fra 1Kb til 12Kb, hurtig orienteringsbånd på 1.650 basepar, der danner distinkt dublet med 2Kb-bånd, og syv bånd med runde størrelser under 1Kb. E-Gel 1Kb Plus DNA Ladder er specifikt formuleret med minimalt med salte til at fungere usædvanligt godt på E-Gel™ EX forstøbte agarosegeler. I modsætning til nogle andre DNA-stiger er E-Gel 1Kb Plus DNA Ladder specielt designet til at have bånd af runde størrelser, der er nemme at huske. Logisk båndlayout og hurtig identifikationsdublet tillader hurtige og nemme estimater af båndstørrelse ved et blik.
  • Runde båndstørrelser, der er nemme at huske
  • Bredt størrelsesområde (100bp 12–Kb)
  • Formuleret specielt til E-Gel EX geler
  • Stuetemperaturstabil for nem opbevaring
  • Enkeltstige passer til de fleste behov
  • Klar-til-brug formulering til E-Gel og E-Gel EX geler
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •2 x 1 mL E-Gel 1 Kb Plus DNA-stige
• 1 mL 1X E-Gel Sample Loading
Buffer Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder.
I længere perioder opbevares ved -20 °C.
Koncentration 0,025μ g/μ L
Gel Type Agarose
Klar til at indlæse Ja
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 100 til 15.000 bp
Volumen (metrisk) 2 x 1000μ L
Gel kompatibilitet E-Gel™ agarose geler
Nukleinsyrestruktur Lineær DNA
Mængde 100 ansøgninger
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter
Produkttype DNA-stige