Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose Geler
Artikelnummer. p-4926736
Mængde:
10 Geler/Pk.
20 Geler/Pk.
Adskillelsesområde:
100 til 5000 bp
20 til 800 bp
50 til 2000 bp
Gel procent:
1%
2%
4%
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11571186
Brand: Invitrogen™ G401001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Kræver E-Gel iBase™ Power System til løb og E-Gel Safe Imager™ Real-Time Transilluminator til realtidsvisning af prøvemigrering.
Invitrogen E-Gel EX præfabrikerede agarosegeler er designet til ultrafølsom og bekvem DNA- og RNA-prøveelektroforese på så lidt som 10 til 20 minutter.
Invitrogen E-Gel EX præfabrikerede agarosegeler er designet til ultrafølsom og bekvem DNA- og RNA-prøveelektroforese på så lidt som 10 til 20 minutter. Hver E-Gel agarosegelkassette indeholder alle komponenter og farve, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare –indlæs dine prøver og kør. E-Gel agarosegeler er ideelle til analyse af PCR-produkter, restriktionsfordøjelser og plasmidpræparater eller til DNA-fragmentbiblioteksanalyse. E-Gel agarosegeler er også velegnede til en hurtig kontrol af RNA-prøver.
Egenskaber ved E-Gel EX agarose geler omfatter:
  • Øjeblikkelig opsætning —af præfabrikerede E-Gel agarosegeler er klar til brug, når du er, og kræver ikke gelforberedelse eller ekstra buffere
  • Højfølsomhed —påviser 1 ng prøve-DNA
  • Hurtig analyse —fuldfører DNA-prøveseparation på 10 20 –minutter
  • Under-proces kontrol —se DNA-prøve migration i realtid
  • Nem prøveadgang, —åbningsbart kassettedesign giver nem adgang i gel til bekvem DNA-prøveudskæring eller overførsel til membraner
  • Til DNA og RNA —ideel til DNA-prøveanalyse og velegnet til hurtig kontrol af RNA-prøver
Ultrafølsom påvisning af DNA
E-Gel EX geler præ-farvet med SYBR Guld-DNA-farvning blev udviklet til ultimativ følsomhed og viser op til 5 gange større følsomhed end sammenlignelige geler indeholdende ethidiumbromid. Denne overlegne følsomhed giver dig mulighed for at bruge mindre mængder prøve, hvilket sparer tid og penge.
Hurtig og bekvem analyse
E-Gel EX geler er vores hurtigst opløselige agarosegeler, hvilket muliggør prøveanalyse på så lidt som 10 20 –minutter. Hver E-Gel agarosegel indeholder agarose, elektroder, SYBR Guld DNA-farve og et bufferløst ionbyttersystem pakket inde i en tør engangskassette. E-Gel-teknologien kræver ingen gel- eller bufferpræparation eller gel-sivningstrin. Bare indlæs dine prøver og kør.
Live overvågning af DNA-migrering
E-Gel EX agarosegeler er præfarvet med SYBR Guld II DNA-gelfarvning med en excitationsbølgelængde i blåtlysspektret. Når det bruges på E-Gel Power Snap Elektroforeseenhed med integreret blåt lys trans-illuminator, sikker realtidsovervågning af DNA- eller RNA-migrering er aktiveret uden risiko for øjne eller mulig beskadigelse af prøven, i modsætning til UV-belysning.
Hurtig kontrol af RNA-prøver
Udover DNA-analyse, E-Gel EX geler kan også bruges til hurtig analyse af RNA-prøver for at kontrollere deres integritet, før du fortsætter med downstream-applikationer.
Nem adgang til gelen
E-Gel-kassetter er designet til bekvem åbning med en gelkniv (kat. nr. EI9010), til nem udskæring af specifikke bånd eller overførsel af gelen til en membran til southern blot-analyse.
Løbe- og billedbehandlingsenheder
E-Gel EX geler kræver Invitrogen E-Gel Power Snap Elektroforesesystem til gelløb og visning. Systemet består af en elektroforeseanordning og et kamera til hurtig og bekvem E-Gel agarosegel separation og analyse.
Fås i en række forskellige gelformater
E-Gel agarosegeler er tilgængelige i forskellige gelprocent-, farve- og brøndformater. E-Gel med 11 brønde EX agarosegeler er tilgængelige i 1 %, 2 % og 4 % gelprocenter.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible stiger E-Gel™ 1 Kb Plus Express stige, Millennium™ RNA-markører
Indhold og opbevaring • E-Gel™ EX 10-Paks indeholder 10
geler Opbevar geler ved stuetemperatur. Garanteret holdbar i 3 måneder ved korrekt opbevaring.
Gel procent 1%
Gel Type E-Gel
Produkttype EX Agarose Gel
Prøveindlæsningsvolumen 20μ L
Adskillelsesområde 100 til 5000 bp
Plet type SYBR™ Guld
Wells 11-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 Geler/Pk.
Prøvebuffertype Præparativ uden farvestoffer, Ikke-præparativ
Prøvetype Dobbeltstrenget DNA (dsDNA), enkeltstrenget RNA, cirkulært RNA
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Well Design Enkelt kam