Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ NGS™ 0,8 % agarosegeler
Beskrivelse
E-Gel NGS 0,8 % agarosegeler er selvstændige, præstøbte agarosegeler designet til at give hurtig, bekvem og nem elektroforese. Hver E-Gel agarosegel er klar til brug med agarose, elektroder og SYBR Sikker DNA-gelfarvning pakket inde i en 11-brønds, let-at-åbne, UV- og blåt-lys transparent kassette. SYBR Sikker plet kan ses med blåt lys, hvilket minimerer DNA-skader og muliggør sikker overvågning i realtid af DNA-migrering ved hjælp af E-Gel Power Snap Elektroforesesystem.
Nem adgang til gelen
Gelkassetten er designet til at åbne med en gelkniv, så gelen indeni let kan tilgås til udskæring af specifikke bånd eller overføres til en membran til Southern blot-analyse.
Løbe- og visningsapparater
E-Gel NGS geler kræver E-Gel Power Snap Elektroforesesystem til at køre og se gelen i realtid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible stiger | E-Gel™ 1 Kb Plus DNA-stige |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Gel procent | 0.8% |
| Gel Type | E-Gel |
| Etiket eller farvestof | SYBR Sikker |
| Adskillelsesområde | 800 til 10.000 bp |
| Wells | 11-brønd |
| Mængde | 10 geler |
| Well Design | Enkelt kam |
| Produkttype | Agarosegel |