Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ 96 High Range DNA Markør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10338412
Mængde:
100 ansøgninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10338412
Brand: Invitrogen™ 12352019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
De E-Gel™ High Range DNA-markør leveres med μ10 g/ml i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA, 0,0025 % bromphenolblåt, 5 % glycerol; Til 100 ansøgninger
Velegnet til dimensionering af dobbeltstrenget DNA på alle E-Gel™ gel formater
Designet specielt til klar båndadskillelse på E-Gel™96 geler, denne stige indeholder 5 bånd i størrelse fra 400 til 10.000 bp. Denne stige leveres færdigblandet i en optimeret E-Gel loading buffer. Kompatibel med E-Gel™ , E-Gel™ 48, E-Gel™ 96 geler.
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •2 x 1 mL E-Gel 96 High Range DNA-stige
• 1 mL 1X E-Gel Sample Loading
Buffer Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder.
I længere perioder opbevares ved -20 °C.
Koncentration 0,005μ g/μ L
Gel Type Agarose
Produkttype High Range DNA Markør
Klar til at indlæse Ja
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 400 til 10.000 bp
Volumen (metrisk) 2 x 1000μ L
Gel kompatibilitet E-Gel™ agarose geler
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Mængde 100 ansøgninger
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter