Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ 50 bp DNA-stige
Artikelnummer. 10122348
Skift visning
Mængde:
100 ansøgninger
Artikelnummer. Mængde
10122348 100 ansøgninger
1 options
Artikelnummer. 10122348 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10488099
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Formuleret specifikt til maksimal ydeevne på E-Gel EX geler samt andre E-Gel præstøbte geler
Invitrogen E-Gel 50 bp DNA Ladder er designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 50 bp til 2.500 bp. E-Gel 50 bp DNA Ladder består af 17 individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter og har referencebånd på 2500, 800 og 350 bp for nem orientering.
E-Gel 50 bp DNA Ladder er specifikt formuleret til optimal ydeevne på præstøbte E-Gel agarosegeler.
Højdepunkter ved E-Gel 50 bp DNA Ladder:
  • Ydeevne —optimal til brug på E-Gel agarosegeler
  • Skarpe, klare —båndkromatografioprensede fragmenter for ensartede og pålidelige resultater og stabile ved stuetemperatur i op til seks måneder
  • Klar til brug —forblandet med loading buffer
  • Praktisk —forsynet med 1X E-Gel Sample Loading Buffer
  • Præcis —en nøjagtig mængde af DNA i hvert bånd
Produktanvendelse Den
dobbeltstrengede DNA-stige kan visualiseres på 2% E-Gel agarosegeler. Stigen er designet med en ensartet intensitet af DNA-bånd for et klart overblik over hvert bånd. En nøjagtig mængde DNA i hvert bånd tillader omtrentlig kvantificering af DNA-prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •2 x 1 mL E-Gel 50 bp DNA-stige
• 1 mL 1X E-Gel Sample Loading
Buffer Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder.
I længere perioder opbevares ved -20 °C.
Koncentration 0,025μ g/μ L
Gel Type Agarose
Klar til at indlæse Ja
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 50 til 2500 bp
Volumen (metrisk) 2 x 1000μ L
Gel kompatibilitet E-Gel™ agarose geler
Mængde 100 ansøgninger
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter
Produkttype DNA-stige
Systemtype E-Gel