Få mere at vide
Invitrogen™ SampleRack (til DynaMag™ -2 magnet)
Artikelnummer. 11350972
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350972 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 11350972 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12322D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Ét akryl copolymer SampleRack. Plads til 16 mikrocentrifugerør.
Dette aftagelige plastikstativ leveres med DynaMag-2 magneten.
Dette aftagelige plastikstativ leveres med DynaMag-2 magneten
  • Indeholder 16 x 1,5 ml mikrocentrifugerør
  • Rørene opbevares i SampleRack før, under og efter isolering
  • Når du håndterer flere prøver parallelt, skal du bruge yderligere SampleRacks for at øge kapaciteten
  • Med to stativer kan du opbevare op til 16 rør i samme SampleRack hele vejen igennem Dynabeads isoleringsprocedure, flytning af stativ til og fra magneten efter behov
  • SampleRack kan placeres på bænk, i køleskab eller inkubator
Ordreinfo
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder en akryl copolymer SampleRack. Plads til 16 mikrocentrifugerør.
Opbevares ved 4-30 °C.
Til brug med (udstyr) DynaMag™ -2
Produktlinje DynaMag
Mængde Hver
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Prøve stativ
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.