Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Beskrivelse
Indeholder
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Dynabeads MyOne Streptavidin T1 perler er 1-μ m monostørrelse, monodispergerede, superparamagnetiske perler kovalent koblet til streptavidin og beregnet til brug ved isolering og håndtering af biotinylerede nukleinsyrer, antistoffer og andre biotinylerede ligander. Deres lille, men ensartede størrelse giver et stort overfladeareal pr. mg perler og en tilsvarende høj kapacitet for målliganden, mens det høje jernindhold sikrer et effektivt magnetisk træk. Disse egenskaber bidrager sammen med en langsom sedimentationshastighed under inkubation til en blid og hurtig magnetisk adskillelse. Fremragende spredningsevner og manglen på magnetisk remanens gør Dynabeads streptavidin-produkter, der er ideelle til manuelle og automatiserede protokoller, herunder mikrofluidiske systemprotokoller.
Fordele ved Dynabeads MyOne Streptavidin T1 perler inkluderer:
• Ydeevne —høj følsomhed og reproducerbarhed sikrer ensartede resultater
•Effektiv —hurtig bindingskinetik og høj bindingskapacitet
•Fleksibilitet —fleksible protokoller med blid og effektiv væskefase reaktionskinetik
•Automatiseringsklar nem —automatisering til behov for høj gennemstrømning på Kingfisher Purification
System Konsistens og reproducerbarhed
Monolaget af streptavidin efterlader de fleste biotinbindingssteder tilgængelige for binding af biotin og biotinylerede ligander. Den specifikke og definerede overflade giver mulighed for effektiv indfangning, adskillelse og downstream-håndtering. Derudover er den lave størrelsesfordeling (< 5 %) af de monosized perler og streptavidin monolaget sikrer ubetydelig lækage, hvilket giver batchkonsistens og reproducerbarhed af resultater.
Høj bindingskapacitet
Størrelsen af molekylet og biotinyleringsproceduren vil påvirke bindingskapaciteten. Kapaciteten afhænger også af sterisk tilgængelighed og ladningsinteraktion mellem perle og molekyle og mellem molekyler. Med to eller tre biotinbindingssteder tilgængelige for hvert streptavidinmolekyle på overfladen af perlen efter immobilisering, en mg Dynabeads MyOne Streptavidin T1 binder typisk:
• 950 –1.500 pmol fri biotin
•∼ 20μ g biotinyleret IgG
•∼ 400 pmol biotinylerede peptider
•∼ 20μ g biotinyleret dsDNA
•∼ 400 pmol biotinylerede ss-
oligonukleotider Anvendelser
Thermo Fisher streptavidin-koblet Dynabeads magnetiske perler er blevet brugt og citeret til en lang række anvendelser. Selvom perlerne kan bruges til at isolere ethvert biotinyleret mål, er disse hydrofobe perler særligt velegnede til immunoassays, proteinoprensning, celleisolering, fagdisplay og biopanning.
Automatisering klar med KingFisher Purification System 1-
μ m magnetiske perler er ideelle til berigelse med høj kapacitet. Denne proces kan automatiseres ved hjælp af et hvilket som helst af vores KingFisher prøverensningssystemer eller væskebehandlere.
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485 –certificeret. Perlernes egenskaber og fremstillingsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du er i gang med at tilpasse Dynabeads MyOne Streptavidin T1 perler i et kommercielt produkt eller service eller har brug for en større bulkvolumen af dette produkt, kontakt os venligst atoemdynal@lifetech.com eller se vores Dynabeads OEM side.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Indhold og opbevaring | Dynabeads MyOne Streptavidin T1 are supplied in PBS, pH 7.4, with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 . Store at 2–8°C. |
| Format | Beads in Suspension |
| Isoleringsteknologi | Magnetic Bead |
| Diameter (metrisk) | 1 μm (CV < 5%) |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets |
| Til brug med (applikation) | Immunoassays, IP, ChIP, RIP, cell isolations, or DNA isolation for downstream amplification reactions or NGS, requiring high sensitivity, rapid target capture with compatibility with subsequent enzymatic reactions |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput Compatible |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Vis mere |